Merck
HomeProdottiChimica analiticaMateriali di riferimentoStandard per titolazioni Karl Fischer
Standard per titolazioni Karl Fischer
Un’ampia serie di standard e reagenti Aquastar® per titolazioni Karl Fischer efficienti e affidabili.
La presenza dell’acqua in materie prime, intermedi e prodotti finiti può influire su numerose proprietà, tra cui durata e stabilità. La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo consolidato per quantificare il contenuto d’acqua nei campioni. È uno dei metodi più rapidi e accurati per determinare la quantità d’acqua di svariati campioni nell’intervallo dallo 0,001% al 100%.
Per assicurare l’accuratezza del titolo dei reagenti Karl Fischer sono essenziali materiali di riferimento certificati (CRM) di alta qualità. Qualsiasi mancanza di accuratezza negli standard di riferimento si rifletterà in errori delle misure analitiche. Oltre che nella determinazione del titolo, gli standard Aquastar® sono impiegati di routine nelle verifiche periodiche per il monitoraggio dell’accuratezza e della precisione degli strumenti.
Offriamo standard del contenuto di acqua in solidi e liquidi per applicazioni volumetriche e coulometriche, oltre a standard Karl Fischer per applicazioni speciali, per esempio lo standard di contenuto di acqua Aquastar® Oven per il metodo del fornetto o lo standard Aquastar® Oil per la determinazione negli oli.
A garanzia di elevata qualità, gli standard di contenuto di acqua Aquastar® sono certificati secondo la norma ISO 17034 e analizzati nel nostro laboratorio di taratura accreditato secondo le linee guida ISO/IEC 17025. Sono direttamente tracciabili alle unità SI e verificati contro materiali standard di riferimento di Istituti Nazionali di metrologia come il NIST. Il certificato d'analisi (CoA) soddisfa la linea Guida ISO 31 e include l’incertezza espansa, consentendone una facile integrazione nella previsione dell’incertezza complessiva.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing