Merck
HomeProdottiChimica analiticaReagenti analiticiReagenti per titolazioni Karl Fischer
Reagenti per titolazioni Karl Fischer
Titolazione Karl Fischer con reagenti Aquastar® per analisi del contenuto di acqua accurate e affidabili.
I reagenti e gli standard Aquastar® per titolazioni Karl Fischer assicurano risultati rapidi, precisi e riproducibili per la determinazione del contenuto d'acqua di solidi, liquidi e gas. La nostra linea di prodotti Aquastar® include reagenti per metodi volumetrici e coulometrici. Gli standard del contenuto d'acqua Aquastar® sono disponibili come materiali di riferimento certificati secondo la norma ISO 17034 per determinazioni del titolo precise, ma anche per il controllo degli strumenti e la verifica dei risultati delle titolazioni.
Prodotti in evidenza:
Reagenti Aquastar® per titolazioni Karl Fischer volumetriche
Reagenti Aquastar® per titolazioni Karl Fischer coulometriche
Standard del contenuto d'acqua Aquastar®
SmartChemicals titolazioni secondo Karl Fischer e per altre tipologie di titolazione
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Reagenti Aquastar® per titolazioni Karl Fischer volumetriche
Il metodo volumetrico della titolazione secondo Karl Fischer prevede l'aggiunta di un titolante contenente iodio al campione sciolto o disperso in un solvente opportuno. Questo metodo, consigliabile per contenuti d’acqua elevati (da 100 ppm al 100%), favorisce risultati rapidi, precisi e riproducibili con alte velocità di titolazione. È possibile scegliere fra titolazione a uno o due componenti.
  • Reagenti monocomponente – Nella titolazione a un componente, tutti i reattivi necessari per la reazione di Karl Fischer, lo iodio, la base, l'anidride solforosa e l’alcol opportuno, sono riuniti in un solo reagente, il titolante. I titolanti Aquastar® CombiTitrants sono disponibili a diverse concentrazioni per la determinazione di bassi e alti contenuti d’acqua. L’Aquastar® CombiMethanol e l’Aquastar® CombiSolvent senza metanolo sono i solventi di norma usati con i titolanti monocomponenti. La titolazione con un solo componente è preferibile per i campioni in matrici diverse e per quelli che richiedono l'aggiunta di agenti di solubilizzazione.
  • Reagenti a due componenti – In un sistema a due componenti il titolante è costituito da iodio e metanolo, mentre l’anidride solforosa e una base vengono sciolte nel solvente. I titolanti Aquastar® a due componenti devono essere usati insieme al solvente Aquastar® per sistema a due componenti. Il metodo volumetrico Karl Fischer a due componenti mostra una maggiore capacità tampone, titolazioni più rapide e stabilità del titolo leggermente migliore. È frequentemente usato per serie di campioni nella stessa matrice oppure per campioni acidi o alcalini.
  • Reagenti per aldeidi e chetoni – Per la determinazione del contenuto di acqua secondo Karl Fischer in aldeidi e chetoni bisogna utilizzare i prodotti Aquastar® CombiTitrant 5 Keto e CombiSolvent Keto. Essendo privi di metanolo, essi evitano reazioni collaterali e punti finali poco affidabili.
  • Reagenti speciali per oli e grassi - Per la determinazione dell’esatto contenuto di acqua di oli, grassi e idrocarburi a lunga catena, offriamo i reagenti Aquastar® CombiSolvent Oil, CombiSolvent Fat o Solvent Oils & Fats. Per poter determinare il contenuto d’acqua in campioni contenenti oli e grassi (es. oli minerali, oli vegetali, grassi, creme o unguenti), è necessario sciogliere o disperdere completamente il campione. A seconda del tipo di olio o di grasso, sono necessari solventi diversi per riuscire a sciogliere o a estrarre completamente l’acqua dal campione per la successiva determinazione.
Reagenti Aquastar® per titolazioni Karl Fischer coulometriche
La titolazione Karl Fischer con metodo coulometrico è preferibile con i campioni liquidi aventi un contenuto d’acqua molto basso (10 ppm – 10.000 ppm). La nostra gamma di reagenti coulometrici Aquastar è disponibile per celle di titolazione con o senza diaframma. I reagenti CombiCoulomat frit, CombiCoulomat fritless e Anolyte per titolazioni coulometriche senza diaframma sono privi di cloroformio a garanzia di risultati più precisi. Per maggiore comodità, i reagenti combinati CombiCoulomat frit e CombiCoulomat fritless contengono tutti i componenti di reazione in un’unica soluzione e possono essere impiegati sia in celle anodiche, sia catodiche. Offriamo anche reagenti speciali senza metanolo per campioni di aldeidi e chetoni. I reagenti Anolyte K e Catholyte K sono concepiti per determinare l’esatto contenuto d’acqua in campioni di aldeidi e chetoni.
Standard del contenuto d'acqua Aquastar®
La linea Aquastar® include una vasta serie di eccellenti standard del contenuto d'acqua per determinazioni del titolo, per il monitoraggio degli apparati per titolazioni Karl Fischer e per la verifica dei risultati. I nostri standard sono materiali di riferimento certificati in accordo con la norma ISO 17034 misurati usando procedure convalidate nel nostro laboratorio accreditato secondo lo standard DIN EN ISO/IEC 17025. Ai fini della trasparenza, forniamo certificati d'analisi lotto-specifici da allegare alla documentazione richiesta dal sistema di gestione della qualità (QM).
SmartChemicals per titolazioni Karl Fischer e per altre tipologie di titolazione
Questa innovativa tecnologia Supelco® consente la connessione diretta tra SmartChemicals e titolatore. I nostri SmartTitrants e SmartStandards Aquastar® per Karl Fischer trasmettono i propri dati al titolatore in modalità wireless. Un rapido tocco sul tag RFID (Radio Frequency Identification) dello SmartChemical evita errori di trasmissione, fa risparmiare tempo, protegge i dati e aumenta l’efficienza.
In evidenza
Video sugli SmartChemicals
Questa innovativa tecnologia Supelco® consente la connessione diretta tra SmartChemicals e titolatore.
Video sulla titolazione Karl Fischer
I reagenti e gli standard per Karl Fischer consentono determinazioni del contenuto d'acqua sofisticate, precise e riproducibili. La nostra linea Aquastar® si distingue per l’eccellente qualità.
Opuscolo sugli SmartChemicals
Opuscolo sugli SmartChemicals
I prodotti SmartTitrants e SmartStandards Supelco® permettono un istantaneo e diretto trasferimento dei dati attraverso i tag RFID.