Titolazioni e analisi secondo Karl Fischer
Cos'è la titolazione?
La titolazione è una tecnica analitica quantitativa in cui una soluzione a concentrazione nota (titolante) è utilizzata per determinare la concentrazione esatta di un composto a titolo ignoto o la purezza di una sostanza. Nel corso di una titolazione, il titolante viene aggiunto goccia a goccia alla soluzione del campione, manualmente con l'ausilio di una buretta di vetro oppure da un titolatore. La titolazione è completa una volta che il titolante è stato aggiunto in quantità sufficiente a reagire con tutto l’analita del campione. Un eccesso di titolante viene identificato o attraverso un cambiamento di colore dell’indicatore o grazie a una variazione del potenziale elettrico. Il punto in cui la reazione chimica giunge a completezza si chiama “punto equivalente” o “punto finale”. In definitiva, la quantità esatta dell'analita può essere calcolata sulla base del volume di titolante consumato.
Categorie in evidenza
Per risultati su cui poter contare, scegliete le nostre soluzioni per volumetria in confezioni innovative con tag RFID per il trasferimento automatizzato dei dati.
Determinate il contenuto d'acqua in modo rapido e accurato con i titolanti Aquastar®. Scoprite i nostri reagenti per titolazioni Karl Fischer, gli standard del contenuto d'acqua e le nostre soluzioni per analisi affidabili.
Determinate con semplicità il contenuto d'acqua di solidi, liquidi e gas con i reagenti Aquastar®. Ottenete risultati accurati con i nostri standard del contenuto d'acqua per titolazioni.
Titolazione secondo Karl Fischer (KF)
La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo ampiamente utilizzato nel controllo di qualità e nel controllo in processo, in produzione, nella ricerca e nello sviluppo per determinare il tenore di acqua in campioni solidi, liquidi e gassosi. L’acqua può condizionare negativamente la qualità, la stabilità e altre proprietà chimiche e fisiche di materie prime, intermedi di processo e prodotti finiti. Rapido e accurato, questo metodo è in grado di quantificare in una molteplicità di sostanze il contenuto di acqua in concentrazioni comprese tra 10 ppm e il 100%. Una determinazione precisa dell’acqua è richiesta dalle farmacopee, dalle normative alimentari, dalle linee guida ISO e dai metodi dell’ASTM (American Society for Testing and Materials) a garanzia della qualità e della stabilità delle materie prime e dei prodotti finiti.
Metodi di titolazione secondo Karl Fischer
Entrambi i metodi Karl Fischer, volumetrico e coulometrico, si basano sulla quantificazione dello iodio consumato dall'acqua contenuta nel campione e determinano il punto finale per via bipotenziometrica. Un eccesso di iodio nella cella di titolazione causa una variazione di potenziale che segnala il punto finale della titolazione. A questo punto l’aggiunta o la generazione di iodio (a seconda del metodo) viene sospesa. Il metodo coulometrico è preferibile in presenza di un contenuto d’acqua ridotto e di campioni liquidi, quello volumetrico è utilizzato con campioni solidi e liquidi ed è compatibile anche con tenori di acqua maggiori.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.
- SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.
- For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Titration is a quantitative chemical analysis method to determine the unknown concentration of any substance, such as a raw material, substance or finished good.
- Tips and tricks to completely release water from samples using internal extraction, external extraction and Karl Fischer oven method for accurate determination of water content by Karl Fischer titration method.
- Visualizza tutto (7)
Protocolli correlati
- Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
- Summary application report for analysis of moisture in Acetone
- Summary application report for analysis of moisture in Methanol
- Summary application report for analysis of moisture in Tablets
- Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
- Visualizza tutto (90)
Per consultare altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email custserv@sial.com