KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazásokZsírmentes száraztej (NFDM) oldat Western Blotok blokkolásához
Zsírmentes száraztej (NFDM) oldat Western Blotok blokkolásához
A zsírmentes száraztej (NFDM) blokkoló puffer ideális a Western blottinghoz szükséges membránok felesleges fehérje-kötőhelyeinek telítésére. A tejben lévő elsődleges fehérjék a kazein és a tejsavó. Általában 1-5% NFDM elegendő a legtöbb Western blothoz. Az NFDM 1%-os oldatának elkészítéséhez 1 g NFDM-et és 100 ml TBST-t kell összekeverni.
Ez a kalkulátor lehetővé teszi a pontos NFDM-oldat elkészítését, hogy elegendő legyen egyetlen kísérlethez vagy az egész laboratórium számára. Adja meg a kívánt koncentrációt és térfogatot, kattintson a KALKULÁCIÓ gombra, és a táblázat feltöltődik az egyes komponensek szükséges mennyiségével.
Zsírmentes száraztej puffer recept kalkulátor
MÁSIK RECEPT KALKULÁTOROK A WESTERN BLOTTING BUFFERS & amp; SOLUTIONS
Stock Solutions
- 4X SDS minta betöltő puffer
- 10X foszfát-pufferelt sóoldat (PBS)
- 10X Tris-pufferelt sóoldat (TBS) törzsoldat
- Stock Components for Western Blot Stripping Solutions
Wash &; Blocking Buffers
Wash &; Blocking Buffers/h3>
Stripping Solutions