Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazásokTBST Western Blottinghoz
TBST Western Blottinghoz
A trisz-pufferelt sóoldat 0,1% Tween® 20 detergenssel (TBST) hatékony mosópuffer számos immunvizsgálathoz. 1 L TBST mosópuffer előállításához adjon 100 ml 10X TBS-t és 1 ml Tween® 20 detergens-t 900 ml vízhez.
Ez a kalkulátor lehetővé teszi az 1X TBST munkaoldat pontos elkészítését, akár egyetlen kísérlethez, akár az egész laboratórium számára készít elegendő mennyiséget. Adja meg a kívánt mennyiséget, kattintson a KALKULÁCIÓ gombra, és a táblázat feltöltődik az egyes komponensek szükséges mennyiségével.
1X oldat koncentrációi:
  • Tris: 20 mM
  • NaCl: 150 mM
  • Tween® 20 detergens: 0.1% (w/v)
TBST recept kalkulátor