Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazásokTBS 10X törzsoldat Western Blotokhoz
TBS 10X törzsoldat Western Blotokhoz
A trisz-pufferelt sóoldat (TBS) kiváló mosópuffer számos típusú immunvizsgálathoz. Az 1 L 10X TBS törzsoldat elkészítéséhez oldjon fel 24 g Tris-t és 88 g NaCl-t 900 ml vízben, majd állítsa be a pH-t 7,6-ra és a végső térfogatot 1 L-re.
Ez a kalkulátor lehetővé teszi a 10X TBS mosópuffer törzsoldat elkészítését, akár egyetlen kísérlethez, akár az egész laboratórium számára elegendő mennyiséget készít. Adja meg a kívánt térfogatot, és kattintson a KALKULÁCIÓ gombra. A táblázat jobb oldala fel fog töltődni az egyes reagensek megfelelő mennyiségével, amelyek a kívánt teljes végtérfogathoz szükségesek.
Az oldat koncentrációi:
  • Tris: 200 mM
  • NaCl: 1500 mM