Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazások1X PBST Western Blottinghoz
1X PBST Western Blottinghoz
A foszfáttal pufferelt sóoldat (PBS) egy izotóniás oldat, amelyet számos biológiai kutatási alkalmazásban használnak. 1 L 1X foszfát-pufferelt sóoldat Tween® detergenssel (PBST) készítéséhez adjon 100 ml 10X PBS-t és 1 ml Tween® detergenssel 900 ml vízhez. Ez a PBST-recept 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4 és 1,8 mM KH2PO4 tartalmaz.
Ez a PBST receptúra-kalkulátor lehetővé teszi a mosópuffer pontos elkészítését bármilyen milliliteres térfogathoz. Adja meg a kívánt térfogatot, kattintson a KALKULÁCIÓ gombra, és a táblázat feltöltődik az egyes komponensek mennyiségével, amelyek ennek a Western blottinghoz és más immunvizsgálatokhoz használt gyakori puffer elkészítéséhez szükségesek.
1X PBST oldat koncentrációi:
  • NaCl: 137 mM
  • KCl: 2.7 mM
  • Na2HPO4: 10 mM
  • KH2PO4: 1,8 mM
  • Tween® 20 detergens: 0,1% (w/v)
PBST recept kalkulátor