3D bioprinting
A 3D bioprinting egy új technológia, amely lehetővé teszi a szövetszerű komplexitású, pontosan szabályozott 3D szövetszerkezetek létrehozását. A 3D bioprinting egy additív gyártási eljárás, amely 3D nyomtatási technikákat alkalmaz az anyagok felépítésére és 3D szövetszerkezetek rétegenkénti létrehozására.
A 3D bioprintingben használt anyag, a bioink élő sejteket és bioanyagok , amelyek az extracelluláris mátrix (ECM) környezetet utánozzák, hogy a nyomtatás után támogassák a sejtek adhézióját, proliferációját és differenciálódását. Ez a feltörekvő innováció az orvosi kutatás számos kritikus, kielégítetlen igényét képes megoldani, a kozmetikai tesztelés, a gyógyszerkutatás, az in vitro modellek és a funkcionális szervpótlás területén.
Kifejezetten a 3D bioprinting és a szövettechnológiai alkalmazásokhoz biokompatibilis, célnak megfelelő polimerek, vízoldható fotoiniciátorok és adalékanyagok átfogó portfólióját kínáljuk. E speciális anyagok közül sok olyan részeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a könnyű és gyors térhálósodást UV vagy látható fénynek való kitettség, pH-változás, termikus módszerek, például a minta felmelegítése, vagy akár a kultúra-média.
Products
Termékjellemzők
- Funkcionalizált szintetikus polimerek széles választéka reaktív végcsoportokkal megkönnyíti a funkcionális hidrogélek előállítását, még a korlátozott kémiai ismeretekkel rendelkezők számára is.
- A természetes polimerjeink, mint például a hialuronsav, a kitozán, a zselatin, az alginát és származékaik, keresztkötő funkciós csoportokat tartalmaznak, hogy a natív extracelluláris mátrix mechanikai és biokémiai tulajdonságait egyaránt reprodukálják, és rendelkeznek a sejtek kötődéséhez, proliferációjához és differenciálódásához szükséges felületi kémiai tulajdonságokkal.
- Hővel feldolgozható, biológiailag lebomló polimerjeink, mint például a polikaprolaktonok, a polilaktidok és a PLGA-k, felhasználhatók merev szerkezetek előállítására. Ezek az anyagok nagy szilárdsággal és merevséggel rendelkeznek, és szerkezeti támaszt nyújtanak a csontot utánzó szövetszerkezetekhez.
- Folyamatosan bővítjük az extrúziós típusú 3D bioprinteléshez használható, azonnal felhasználható bioinkjeinket. Bioinkjeink különböző bioanyagokon alapulnak, beleértve a természetes polimereket, decellularizált extracelluláris mátrixot, szintetikus polimereket és szintetikus peptideket.
TissueFab® BIOINKS
Az TissueFab® TissueFab®ink bioinkek a felhasználásra kész bioink formulák teljes választékát kínálják, lépésről-lépésre kidolgozott protokollokkal, amelyeket a nagy nyomtatási hűségre, a sejtek életképességére és a tételenkénti reprodukálhatóságra optimalizáltak.
Kapcsolódó források
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
A bioinkek lehetővé teszik a szövetszerkezetek 3D-s bioprintelését a gyógyszerszűrés és transzplantáció céljából; a megfelelő bioinkek kiválasztása a specifikus szövetszerkezetek kialakításához.
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
This handbook is intended for all levels of researchers, both experts and non-experts in tissue engineering and in-vitro models for drug discovery.