3D nyomtatás
A 3D-nyomtatás, más néven additív gyártás, egy olyan eljárás, amelynek során digitális modellből háromdimenziós tárgyat állítanak elő az anyag rétegenkénti, additív módon történő egymás utáni előállításával. Először a tárgy virtuális 3D ábrázolását számítógépes tervezéssel (CAD) készítik el. Ezután a modellt vízszintes rétegek sorozatára "szeletelik", hogy a tervet a 3D nyomtató számára olvasható STL (standard tesszellációs nyelv) fájlba alakítsák át. Ezt az adatot ezután továbbítják a nyomtatóhoz, és meghatározzák a nyomtató beállításait. A végleges tárgyat rétegenként állítják elő, és minden egyes réteg az előzőhöz kapcsolódik és arra épül.
A 3D nyomtatás, mivel nagyon összetett formákat és szerkezeteket képes nagy pontossággal és megismételhetőséggel előállítani a legkülönfélébb anyagokból, a legkülönfélébb alkalmazások széles skáláján alkalmazható a repülőgépipar, az autóipar, az építőipar, a divat, az élelmiszeripar, az ékszeripar, a gyártás és az orvostudomány területén. Számos technika létezik különböző mechanikai, termikus és kémiai tulajdonságokkal rendelkező tárgyak 3D nyomtatására olvadt, folyékony vagy por alakú anyagokból.
Kiemelt kategóriák
Nagy tisztaságú oxidok és kerámiák széles választékát kínáljuk speciális szintézis és tisztítási technikákkal, valamint különböző szemcseméretekkel.
Fedezze fel a különféle szén nanoanyagokat: fullerén, nanocsövek, grafén, kvantumpontok, nanodiamantok. Üzemanyag energia, elektronika, terápiás kutatások.
A kiválóság fémjei: Változatos fémkínálatunkkal emelje a K+F, a gyártás és a minőségellenőrzés színvonalát. Páratlan tisztaság és tételenkénti konzisztencia.
Találjon speciális polimereket a nagy szilárdságú szerkezeti alkalmazásokhoz, beleértve a hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagokat, valamint a 3D nyomtatási lehetőségeket.
Vat-polimerizáció
A vat-polimerizáció a folyékony polimergyantát fotopolimerizációval keményíti és szilárdítja meg. A sztereolitográfia (SL) volt az első olyan 3D nyomtatási típus, amelyet ezzel a módszerrel fejlesztettek ki és hoztak kereskedelmi forgalomba. Az SL-nyomtató az X-Y tengelyeken elhelyezett tükrök segítségével egy lézersugarat irányít át egy gyanta üstön, hogy létrehozza a tárgy keresztmetszetét. A digitális fényfeldolgozás (DLP) egy LCD-képernyővel vagy UV-fényforrással ellátott projektort használ a fény felvillantásához, amely az egyes rétegeket létrehozza. A gyantaalapú 3D nyomtatás ezen típusa gyors, mivel egy teljes réteg egyszerre kerül exponálásra. A maszkolt sztereolitográfia (MLA) LED-ek sorát használja, hogy UV-fényt világítson át egy folyadékkristályos kijelző (LCD) fotomaszkján.
Fused Deposition Modeling (FDM)
A Fused Deposition Modeling (FDM), más néven fused filament fabrication (FFF) vagy anyag extrudálás, a legelterjedtebb és legolcsóbb 3D nyomtatási technológia. A hőre lágyuló műanyagszál (pl. PLA, ABS) tekercsét olvadáspontig hevítik, majd egy fúvókán keresztül egy platformra extrudálják, ahol az olvadt anyag lehűl és megszilárdul. Ezt a technológiát a fröccsöntésnél és a modern műanyaggyártásnál használják a használatra kész termékekhez.
Porágyfúzió
A porágyfúzió során a polimer- vagy fémporokat szelektíven hőforrással keményítik, hogy szilárd műanyag vagy fém tárgyat hozzanak létre. Először a port az olvadáspontja alatti hőmérsékletre melegítik. Ezután egy henger egy nagyon vékony porréteget oszt el az építőágy felületén, mielőtt egy lézer áthalad a rétegen, hogy megolvasztja azt. Amint egy réteg elkészült, a porágy fokozatosan süllyed a következő réteg kialakításához. A szelektív lézeres szinterezés (SLS) a polimerport lézerrel szinterezi egymás után. A szelektív lézerolvasztás (SLM) a szinterezés helyett a fémpor teljes megolvasztását jelenti. A fémporágy-olvasztás egyéb formái közé tartozik a közvetlen fémlézeres szinterezés (DMLS) és az elektronsugaras olvasztás (EBM).
Jetting
Az anyagsugárzás a tintasugaras nyomtató technológiáját használja a fotopolimerek vagy viasz apró cseppjeinek a beépítőlemezre történő adagolására. Egy ultraibolya (UV) fény a nyomtatással egyidejűleg kikeményíti a rétegeket. A Material Jetting (MJ) az anyagot nem pontszerűen, hanem gyorsan, vonalanként rakja le. Ezért egyetlen sorban több tárgy is gyártható. Ez a módszer lehetővé teszi továbbá, hogy különböző anyagokat nyomtassanak ugyanabba a tárgyba. A Drop-on-demand (DOD) 3D nyomtatási technológia két tintasugárral egyszerre helyezi le a végleges tárgy anyagát és a feloldható hordozóanyagot.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Partnering additive manufacturing (3D printing) with functional nanomaterial-based inks has the potential to push the properties and performance of advanced materials beyond previous capabilities. This is particularly true in energy and environmental applications.
- A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
- Three-dimensional (3D) printing technology, also called additive manufacturing (AM), has recently come into the spotlight because of its potential high-impact implementation in applications ranging from personal tools to aerospace equipment.
- The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays,5,6 and logic circuits.
- In the past decade, the family of digital printing technologies has evolved from being just a tool to visualize information into a generator of functionalities.
- Mindent látni (30)
Kapcsolódó protokollok
- Monodisperse, surfactant-free polymer spheres for use as colloidal crystal templates can be easily obtained in reasonably large quantities. Typical synthesis methods for poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(styrene) (PS) by emulsifier free emulsion polymerization are described below and yield spheres several hundred nanometers in diameter.
- Mindent látni (1)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com