3D bioprinting
A 3D bioprinting egy additív gyártási folyamat, amely a természetes szöveti jellemzőket utánzó struktúrák előállítására szolgál bioanyagok, élő sejtek és aktív biomolekulák felhasználásával. A bioprinting elsősorban abban különbözik a 3D nyomtatástól, hogy a nyomtatás után élő sejteket adnak hozzá nem toxikus hidrogélekhez, amelyek az extracelluláris mátrix környezetét utánozzák, hogy támogassák a sejtek adhézióját, proliferációját és differenciálódását.
A bioprinting folyamat 3D képalkotással kezdődik, hogy a szövet pontos méreteit megkapjuk. A hagyományos 3D nyomtatáshoz hasonlóan egy digitális modellt hoznak létre rétegenkénti utasításokkal a fizikai 3D tárgy elkészítéséhez. A sejtek életképességének optimalizálása és a sejtek homogén eloszlásához megfelelő nyomtatási felbontás biztosítása érdekében steril nyomtatási körülményekre van szükség. Az alkalmazástól függően a sejtnövekedést támogató bioanyagot, pl. alginátot, kollagént, zselatint vagy hialuronsavat élő sejtekkel kombinálják a bioinket alkotó élő sejtekkel. A bioinket nagymértékben ellenőrzött, rétegenkénti megközelítéssel, extrúziós, tintasugaras vagy lézeres 3D nyomtatási technikával helyezik fel. Ezek a 3D-s szövetszerkezetek UV-fény, kémiai stimuláció vagy hő hatására megszilárdulnak a stabil növekedési környezet érdekében.
A 3D bioprintelés a magas fokú ellenőrzésnek köszönhetően kulcsfontosságú kutatási technikává vált a gyógyszerkísérletek és klinikai vizsgálatok, a funkcionális szervpótlás, a regeneratív orvoslás és más kozmetikai és testápoló bioprintelési alkalmazások terén. A kutatók aktívan fejlesztik az új anyagokat és nyomtatási módszereket a 3D nyomtatáshoz az orvostudományban, hogy képesek legyenek a nyomtatott szerkezetek tulajdonságait beállítani, és jobban utánozni a bőr, a csont és porc, az ideg-, szív-, izom- és fogszövetek mechanikai tulajdonságait.
Kiemelt kategóriák
Fedezze fel a polietilénglikol (PEG) és PEG-származékok széles molekulatömeg-tartományban rendelkezésre álló választékát minden PEGilálási igénye és alkalmazása számára.
A 3D bioprintingre és szövetmérnöki tevékenységre optimalizált biokompatibilis anyagok és bioinkek biztosítják a nagyfokú nyomtatási hűséget és a sejtek életképességét.
A természetes és szintetikus biomedicinális polimerek széles választékát kínáljuk fejlett tulajdonságokkal, amelyek alkalmasak az Ön összes biomedicinális alkalmazásához.
Fedezze fel sokoldalú hidrofób polimerek portfólióját, hogy támogassa tapadási, bevonat-, szál-, film-, műanyag- és biomedicinális alkalmazásait.
A bioprintelési folyamat 3D-s képalkotással kezdődik, hogy a szövet pontos méreteit megkapjuk. A hagyományos 3D nyomtatáshoz hasonlóan egy digitális modellt hoznak létre rétegenkénti utasításokkal a fizikai 3D tárgy elkészítéséhez. A sejtek életképességének optimalizálása és a sejtek homogén eloszlásához megfelelő nyomtatási felbontás biztosítása érdekében steril nyomtatási körülményekre van szükség. Az alkalmazástól függően a sejtnövekedést támogató bioanyagot, pl. alginátot, kollagént, zselatint vagy hialuronsavat élő sejtekkel kombinálják a bioinket alkotó élő sejtekkel. A bioinket nagymértékben ellenőrzött, rétegenkénti megközelítéssel, extrúziós, tintasugaras vagy lézeres 3D nyomtatási technikával helyezik el. Ezek a 3D-s szövetszerkezetek UV-fény, kémiai stimuláció vagy hő hatására megszilárdulnak, így stabil növekedési környezetet biztosítanak.
A nagyfokú kontrollálhatósága miatt a 3D-s bioprintelés kulcsfontosságú kutatási technikává vált a gyógyszerkísérletek és klinikai vizsgálatok, a funkcionális szervpótlás, a regeneratív gyógyászat és más, kozmetikai és testápolásra szolgáló bioprintelési alkalmazások terén. A kutatók aktívan fejlesztik az új anyagokat és nyomtatási módszereket a 3D nyomtatáshoz az orvostudományban, hogy képesek legyenek a nyomtatott szerkezetek tulajdonságait beállítani, és jobban utánozni a bőr, a csont és porc, az ideg-, szív-, izom- és fogszövetek mechanikai tulajdonságait.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
- In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- A PEG új szintetikus módosításainak kiemelése a mechanikai tulajdonságok javítása és az így kapott hidrogélek lebomlása érdekében a szövettechnológiai alkalmazásokban.
- Mindent látni (15)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com