Merck
Kezdőlap3D sejtkultúraBioink kiválasztása a 3D bioprintinghez
Bioink kiválasztása a 3D bioprintinghez
Mi a 3D bioprinting?
A 3D bioprinting lehetővé teszi a pontosan ellenőrzött 3D-sejtmodellek és szöveti konstrukciók, anatómiai alakú, szövetszerű komplexitású szubsztrátumok kialakításával. A szerkezet és az összetétel nagyfokú szabályozhatósága miatt a 3D bioprintelés az orvosi kutatás számos kritikus, kielégítetlen igényét képes megoldani, beleértve a kozmetikai tesztelés, a gyógyszerkutatás, a regeneratív orvoslás és a funkcionális szervpótlás területén történő alkalmazásokat.A betegségek személyre szabott modelljei létrehozhatók betegből származó őssejtek, például indukált pluripotens őssejtek  (iPS-sejtek) vagy mesenchymális őssejtek felhasználásával. Az alkalmazástól függően számos anyag, módszer és sejt használható a kívánt szövetkonstrukció előállításához (1. ábra). A 3D bioprintingről, a protokollokról és a kapcsolódó termékekről szóló szakértői áttekintő cikkeket is tartalmazó részletesebb információkért kérjük, fedezze fel 3D Bioprinting Handbook című oldalunkat.
.
A szövetek és szervek 3D-s bioprintelésének folyamata. A kép három részre oszlik: "Extrúziós alapú bioprintelés", ahol egy fecskendő extrudálja a biofestéket, "Tintasugaras alapú bioprintelés", ahol egy tintasugaras nyomtatófej bocsát ki polimer alapú biofestéket, és "Lézerrel segített bioprintelés", ahol lézerimpulzus segítségével történik az anyag lerakása. E szakaszok alatt diagramok mutatják be a bioinkek összetételét és a szövettechnológiában, a gyógyszerszűrésben és az in vitro betegségmodellezésben való alkalmazásukat.
1. ábra.Szövetek és szervek 3D bioprintelése. A bioinkek tenyésztett sejtek és különböző biokompatibilis anyagok kombinálásával jönnek létre. A bioinkek ezután 3D bioprinteléssel funkcionális szövetszerkezetekké alakíthatók gyógyszerek szűrésére, betegségek modellezésére és in vitro transzplantációra.
Mi a bioink?
A bioinkek élő sejtek és bioanyagok amelyek utánozzák a extracelluláris mátrix környezetet, támogatva a sejtek adhézióját, proliferációját és differenciálódását a nyomtatás után. A hagyományos 3D nyomtatási anyagokkal szemben a bioinkeknek rendelkezniük kell:
  • A nyomtatási hőmérséklet nem haladja meg az élettani hőmérsékletet
  • Enyhe keresztkötési vagy zselésedési feltételek
  • Bioaktív összetevők, amelyek nem toxikusak és a nyomtatás után a sejtek által módosíthatók
Bioinjekciós anyagok az extrudáláson alapuló nyomtatáshoz
A sejtek beágyazására szolgáló hidrogéleket a 3D bioprintingben élő szöveti struktúrák létrehozására használják, többsejtű bioprinting építőelemek kialakításával. A sejtek kapszulázása lehetővé teszi a sejtek rögzülésének, valamint a sejtek és biomolekulák térbeli eloszlásának pontos ellenőrzését az állványzaton belül, más módszerekkel és anyagokkal összehasonlítva.1 Több sejttípus és növekedési faktor előírt mintázatban történő kombinálása lehetővé teszi rendkívül összetett szöveti szerkezetek létrehozását.3 A biokompatibilitás mellett a sejtek beágyazásához használt bioprinting anyagoknak magas víztartalommal és porozitással kell rendelkezniük, lehetővé téve a beágyazott sejtek számára a tápanyagok felvételét és a hulladékok eltávolítását.1 A hidrogélek vízzel duzzadó, porózus hálózatokként ideális anyagok a sejtkapszulázáshoz, a szövetszerkesztéshez és a 3D bioprinting alkalmazásokhoz. A 3D-s bioprinteléshez használt hidrogéleknek hangolható szubsztrátmerevséggel is rendelkezniük kell, és lehetővé kell tenniük a hálózat nyomtatás utáni átalakítását, hogy a sejtek elterjedhessenek, vándorolhassanak, szaporodhassanak és kölcsönhatásba léphessenek.9 Bár a bioinkek sokféle anyagot használnak, a legnépszerűbb anyagok közé tartozik a zselatin-metakrilol (GelMA), a kollagén, a poli(etilénglikol) (PEG), a Pluronicsup>®, alginát és decellularizált extracelluláris mátrix (ECM) alapú anyagok (1. táblázat).
Jelölt bioink anyag
Gelatin metakrililGelatin metakrilil (GelMA) felhasználható térhálós hidrogélek kialakítására szövetszerkesztéshez és 3D nyomtatáshoz. A GelMA-alapú bioinkek kiváló citokompatibilitással, hangolható szubsztrátmerevséggel, jobb nyomtathatósággal és gyors térhálósodással rendelkeznek UV vagy látható fény hatására (a fotoiniciátor azonosságától függően)11. A GelMA-t endotélsejtek morfogenezisében, kardiomiociták, epidermális szövetek, injektálható szövetkonstrukciók, csontdifferenciálódás és porcregeneráció során használták. A zselatin-metakriloidot mikrogömbökben és hidrogélekben is használták gyógyszeradagolási alkalmazásokban.
A zselatin metakrilil (GelMA) szerkezeti kémiai képlete, amely a széngyűrűk, láncok, nitrogénbázisok, oxigén- és hidrogénatomok összetett elrendeződését mutatja. A szerkezet a polimerizáció jelölésére "(N)"-vel jelzett ismétlődő egységeket tartalmaz, különböző funkciós csoportokkal, például hidroxilokkal, ketonokkal és amidokkal. A GelMA egy módosított zselatin, amelyet a biomedicinában és a szövettechnológiában hidrogélek létrehozására használnak.
2. ábra.Zselatin metakrilil
Acelluláris anyagok
A bioinkek mellett az acelluláris anyagokat is használják a 3D bioprintelt struktúrákban.2 Az acelluláris anyagok jellemzően szerkezeti támaszt nyújtanak a szövetszerkezetek számára, és bioinkekkel együtt használva funkcionális, bioprintelt szöveteket hozhatnak létre. Az acelluláris anyagok olyan porózus szerkezetek, amelyek a natív extracelluláris mátrix (ECM) mechanikai és biokémiai tulajdonságait egyaránt reprodukálják 4. A porozitás lehetővé teszi a sejtvándorlást, a szövetnövekedést, az érképződést és a sejtek életképességét ezekben a szerkezeti konstrukciókban.6  Emellett az acelluláris anyagoknak rendelkezniük kell a sejtek kötődéséhez, proliferációjához és differenciálódásához szükséges felületi kémiai tulajdonságokkal is.5 A népszerű acelluláris anyagok közé tartoznak: kollagén, fibrin, kitozán, nanocellulóz, poli(tejsav) (PLA), polikaprolakton (PCL), hidroxiapatit (HA) és β-trikalcium-foszfát (β-TCP) (1. táblázat).
Milyen 3D bioprinting módszert érdemes használni?
A kiválasztott tinta (biofesték vagy acelluláris anyagok) típusától és a végső szövetkonstrukció összetettségétől függően különböző 3D nyomtatási módszerek alkalmazhatók (1. ábra). A leggyakoribb módszerek előnyei és hátrányai az alábbi táblázatban találhatók (2. táblázat).
A tinta típusa mellett a bioprintelési módszert a nyomtatott konstrukció végső felhasználása is meghatározhatja (3. táblázat).
Következtetés
A 3D bioprinting lehetővé teszi a sejtek térben ellenőrzött elhelyezését egy meghatározott 3D mikrokörnyezetben. A bioinkek sejtek és különböző biokompatibilis anyagok kombinálásával jönnek létre, amelyeket aztán meghatározott alakban nyomtatnak ki, hogy szövetszerű, 3D-s struktúrákat hozzanak létre. Az anyagtudomány és a sejtbiológia területén szerzett szakértelmünket ötvözve számos megoldást kínálunk a 3D bioprintelési munkafolyamatok egyszerűsítésére.
Hivatkozások
1.
Pan C, Bruyas A, Yang Y. 2016. Material Matters.. 11(2):49-55.
2.
Sears NA, Seshadri DR, Dhavalikar PS, Cosgriff-Hernandez E. 2016. A Review of Three-Dimensional Printing in Tissue Engineering. Tissue Engineering Part B: Reviews. 22(4):298-310. https://doi.org/10.1089/ten.teb.2015.0464
3.
Langer R, Vacanti J. 1993. Tissue engineering. Science. 260(5110):920-926. https://doi.org/10.1126/science.8493529
4.
Bose S, Vahabzadeh S, Bandyopadhyay A. 2013. Bone tissue engineering using 3D printing. Materials Today. 16(12):496-504. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2013.11.017
5.
Hutmacher DW. 2000. Scaffolds in tissue engineering bone and cartilage. Biomaterials. 21(24):2529-2543. https://doi.org/10.1016/s0142-9612(00)00121-6
6.
Bose S, Roy M, Bandyopadhyay A. 2012. Recent advances in bone tissue engineering scaffolds. Trends in Biotechnology. 30(10):546-554. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.07.005
7.
Lichte P, Pape H, Pufe T, Kobbe P, Fischer H. 2011. Scaffolds for bone healing: Concepts, materials and evidence. Injury. 42(6):569-573. https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.03.033
8.
Lu L, Zhang Q, Wootton D, Chiou R, Li D, Lu B, Lelkes P, Zhou J. 2012. Biocompatibility and biodegradation studies of PCL/?-TCP bone tissue scaffold fabricated by structural porogen method. J Mater Sci: Mater Med. 23(9):2217-2226. https://doi.org/10.1007/s10856-012-4695-2
9.
Elomaa L, Kang Y, Seppälä JV, Yang Y. 2014. Biodegradable photocrosslinkable poly(depsipeptide-co-?-caprolactone) for tissue engineering: Synthesis, characterization, and In vitro evaluation. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.. 52(23):3307-3315. https://doi.org/10.1002/pola.27400
10.
Elomaa L, Pan C, Shanjani Y, Malkovskiy A, Seppälä JV, Yang Y. Three-dimensional fabrication of cell-laden biodegradable poly(ethylene glycol-co-depsipeptide) hydrogels by visible light stereolithography. J. Mater. Chem. B. 3(42):8348-8358. https://doi.org/10.1039/c5tb01468a
11.
Yue K, Trujillo-de Santiago G, Alvarez MM, Tamayol A, Annabi N, Khademhosseini A. 2015. Synthesis, properties, and biomedical applications of gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogels. Biomaterials. 73254-271. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2015.08.045