Merck
Kezdőlap3D sejtkultúraCytoSoft® Modulus lemezek sejtkultúrához
CytoSoft® Modulus lemezek sejtkultúrához
Mi a rugalmassági modulus?
A Young-féle rugalmassági modulus az anyag merevségét mérő mechanikai tulajdonság, amelyet kilopascal nyomáson (kPa) fejeznek ki. A sejtek kölcsönhatásba lépnek a helyi 3D mikrokörnyezetükkel, és a testben különböző mátrixmerevségű mátrixban tartózkodnak, amely a szövetek elhelyezkedése vagy a betegség állapota alapján változik.
A mechanotranszdukció azok a folyamatok, amelyeken keresztül a sejtek érzékelik a mechanikai ingereket és reagálnak rájuk. A sejtek a mechanikai ingereket biokémiai jelekké alakítják át, amelyek aztán specifikus sejtválaszokat váltanak ki. A mechanikai erő és a szabályozó jelek a extracelluláris mátrix (ECM) fókuszos adhéziókon keresztül jutnak el a sejthez, amelyek a sejt külső oldalán található nagy makromolekuláris egységek.
Elastic Modality Importance in Cell Culture
Az emberi szövetek és szervek rugalmassági modulusa alacsony, 0,2 és 64 kPa között mozog, míg a szövettenyésztő eszközök rugalmassági modulusa sokkal magasabb, 1x107 kPa. A relevánsabb in vitro sejtmodellek létrehozása érdekében a kutatók elkezdték sejtjeiket puhább 3D-hidrogéleket és szubsztrátokat, amelyek jobban reprezentálják a natív szöveti merevségeket. Például a merevebb szubsztrátra való váltás megváltoztatja a humán mesenchymális őssejtek, hogy a porc- és zsírszövetekkel1 szemben a csontképződésnek kedvezzenek.
Különböző in vivo szövetek natív mátrixmerevségei.
1. ábra. Különböző in vivo szövetek natív mátrixmerevségei.
CytoSoft® Elastic Modulus Plates
A mátrix merevségének és merevségének a sejtek viselkedésének szabályozására gyakorolt hatásának elemzésére szolgáló innovatív eszköz, a CytoSoftsup>® elasztikus modulus lemezek segítségével sejteket tenyészthetünk különböző, meghatározott merevségű szubsztrátokon, amelyek széles fiziológiai tartományt (0.2kPA- 64kPa). Minden egyes mélyedés alján egy vékony réteg speciálisan összeállított biokompatibilis szilikon található, amelynek rugalmassági modulusát (merevségét) gondosan megmérik. A CytoSoft® termékek géljeinek felületét funkcionalizálták, hogy kovalens kötéseket képezzenek a fehérjék aminjaival. Ez a kémiai funkcionalizálás stabil, és a reakcióhoz nincs szükség katalizátorra, ami megkönnyíti a gélfelületek bevonását mátrixfehérjékkel és a sejtek lemezesedését. A sejtek lemezesítése előtt például ajánlott a bevonás ECM-fehérjével, például PureCol® (5006).
A sejtek lemezesítése előtt.
F-aktin fluoreszcens sejtképalkotás HeLa sejtekben CytoSoft® képalkotó lemezek (8 kPA) használatával. A sejtek migrációja és adhéziója elemezhető az F-aktin filamentumos citoszkeleton fehérje expressziójának monitorozásával.
2. ábra. F-aktin fluoreszcens sejtképalkotás HeLa sejtekben CytoSoft® képalkotó lemezek (8 kPA) használatával.A sejtek migrációja és adhéziója elemezhető az F-aktin filamentumos citoszkeleton fehérje expressziójának megfigyelésével.
A CytoSoft® lemezek szilikon szubsztrátjai optikailag tiszták és alacsony önflorescenciával rendelkeznek. Az egyes mélyedésekben lévő szilikonréteg szilárdan kötődik a mélyedések aljához. A hidrogélekkel (például a poliakrilamid gélekkel) ellentétben a szilikon gélek nem érzékenyek a hidrolízisre, nem száradnak ki és nem duzzadnak meg, rugalmasak és ellenállnak a szakadásnak vagy repedésnek, és rugalmas modulusaik (merevségeik) szinte változatlanok maradnak a hosszabb tárolási időszakok alatt.
A CytoSoft® termékek alkalmasak a sejtek enzimek, például tripszin és kollagenáz. A szubsztrát biokémiai lebomlása nem történik az enzimkezelés alatt vagy után, és a CytoSoft® lemezről kinyert mintában nem maradnak szubsztrátmaradványok.
A kutatók számára, akik nem biztosak abban, hogy melyik CytoSoft® lemez merevségét használják, Discovery Kitet kínálunk (5190). Ez a készlet különböző rugalmassági modulusokat tartalmaz, többek között 0,2, 0,5, 2, 8, 16, 32 és 64 kPa-t hét egyedi 6 lyukú lemezben. A rugalmassági modulus meghatározása után a CytoSoft® Imaging lemezek kiválaszthatók. A CytoSoft® Imaging lemezek alacsony autofluoreszcenciával és nagy optikai tisztasággal rendelkeznek, így ideálisak a nagy felbontású képalkotáshoz és az élő sejtek képalkotásához.
Primer humán bőrfibroblaszt mátrix merevségének optimalizálása.
3. ábra. Primer humán bőrfibroblaszt mátrix merevségének optimalizálása.A 8 kPA rugalmassági modulus optimális mátrixmerevség a bőr fibroblasztok számára, amely az F-aktin stresszrostok csökkenését és a sejtek fokozott adhézióját (Vinculin) mutatja a 0,2 vagy 64 kPa mátrixmerevséghez képest.
Anyagok
Loading
Hivatkozások
1.
Park JS, Chu JS, Tsou AD, Diop R, Tang Z, Wang A, Li S. 2011. The effect of matrix stiffness on the differentiation of mesenchymal stem cells in response to TGF-?. Biomaterials. 32(16):3921-3930. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2011.02.019
2.
Asano S, Ito S, Takahashi K, Furuya K, Kondo M, Sokabe M, Hasegawa Y. 2017. Matrix stiffness regulates migration of human lung fibroblasts. Physiol Rep. 5(9):e13281. https://doi.org/10.14814/phy2.13281
3.
Stroka KM, Aranda-Espinoza H. 2011. Endothelial cell substrate stiffness influences neutrophil transmigration via myosin light chain kinase-dependent cell contraction. 118(6):1632-1640. https://doi.org/10.1182/blood-2010-11-321125
4.
Leipzig ND, Shoichet MS. 2009. The effect of substrate stiffness on adult neural stem cell behavior. Biomaterials. 30(36):6867-6878. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.09.002
5.
Reid SE, Kay EJ, Neilson LJ, Henze A, Serneels J, McGhee EJ, Dhayade S, Nixon C, Mackey JB, Santi A, et al. 2017. Tumor matrix stiffness promotes metastatic cancer cell interaction with the endothelium. EMBO J. 36(16):2373-2389. https://doi.org/10.15252/embj.201694912
6.
Rice AJ, Cortes E, Lachowski D, Cheung BCH, Karim SA, Morton JP, del Río Hernández A. 2017. Matrix stiffness induces epithelial?mesenchymal transition and promotes chemoresistance in pancreatic cancer cells. Oncogenesis. 6(7):e352-e352. https://doi.org/10.1038/oncsis.2017.54
7.
Chaudhuri O, Koshy ST, Branco da Cunha C, Shin J, Verbeke CS, Allison KH, Mooney DJ. 2014. Extracellular matrix stiffness and composition jointly regulate the induction of malignant phenotypes in mammary epithelium. Nature Mater. 13(10):970-978. https://doi.org/10.1038/nmat4009
8.
Wells RG. 2005. The Role of Matrix Stiffness in Hepatic Stellate Cell Activation and Liver Fibrosis. Journal of Clinical Gastroenterology. 39(Supplement 2):S158-S161. https://doi.org/10.1097/01.mcg.0000155516.02468.0f
9.
Shapira-Schweitzer K, Seliktar D. 2007. Matrix stiffness affects spontaneous contraction of cardiomyocytes cultured within a PEGylated fibrinogen biomaterial. Acta Biomaterialia. 3(1):33-41. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2006.09.003
10.
Peyton SR, Kim PD, Ghajar CM, Seliktar D, Putnam AJ. 2008. The effects of matrix stiffness and RhoA on the phenotypic plasticity of smooth muscle cells in a 3-D biosynthetic hydrogel system. Biomaterials. 29(17):2597-2607. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2008.02.005
11.
Wilson CL, Hayward SL, Kidambi S. Astrogliosis in a dish: substrate stiffness induces astrogliosis in primary rat astrocytes. RSC Adv.. 6(41):34447-34457. https://doi.org/10.1039/c5ra25916a
12.
Paul CD, Hruska A, Staunton JR, Burr HA, Daly KM, Kim J, Jiang N, Tanner K. 2019. Probing cellular response to topography in three dimensions. Biomaterials. 197101-118. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2019.01.009
13.
Rossow L, Veitl S, Vorlová S, Wax JK, Kuhn AE, Maltzahn V, Upcin B, Karl F, Hoffmann H, Gätzner S, et al. 2018. LOX-catalyzed collagen stabilization is a proximal cause for intrinsic resistance to chemotherapy. Oncogene. 37(36):4921-4940. https://doi.org/10.1038/s41388-018-0320-2