Merck
5006
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I & III
from bovine hide, powder, suitable for cell culture, PureCol
Szinonimák:
Collagen Type I, PureCol Collagen
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
PureCol, Collagen powder from Bovine hide, 97% Type I with the remainder of Type III collagen, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Teszt
99.9%
Forma
lyophilized
kiszerelés
pkg of 15 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Kötési specifikusság
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibrinogen
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
PureCol collagen is approximately 97% Type I with the remainder being comprised of Type III collagen. It is soluble atelo-collagen. It contains high monomer content as measured by gel permeation chromatography.
It is ideal for coating of surfaces and providing preparations of thin layers for culturing cells. PureCol, lyophilized form is not recommended for the formation of a solid gel. PureCol collagen is provided in user-friendly packaging for use and storage. This product is supplied as a sterile lyophilized powder.
Alkalmazás
PureCol has been used:
  • in collagen gel preparation for the 3D sprouting assay with human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) spheroids 
  • to coat Costar® Transwell® Inserts plates before cell migration assays with bladder smooth muscle cells (BMSC)
  • to coat culture plates for collagen degradation assay with breast cancer cell lines
Elkészítési megjegyzés
This product is supplied as a lyophilized powder with 15 mg of bovine collagen. When reconstituted with 5 ml of sterile 0.01 N HCl, a concentration of approximately 3 mg/ml is achieved.
Jogi információk
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)