Test imunoprecipitačního čipu RNA (RIP)
Interakce mezi proteiny a RNA hrají v buňce důležitou roli, včetně strukturních, katalytických a regulačních funkcí. Podobně jako chromatinovou imunoprecipitaci (ChIP) lze RNA imunoprecipitaci (RIP) použít k detekci asociace jednotlivých proteinů se specifickými nukleovými kyselinami, jako jsou mRNA, nekódující RNA (např. dlouhé nekódující RNA, enhancerové RNA, miRNA) a virové RNA. Existují dvě hlavní varianty testu RIP: nativní a zesíťovaný. Nativní RIP test umožňuje přímou identifikaci navázaných RNA na protein zájmu a jejich množství v imunoprecipitovaném vzorku. Zatímco zesíťované testy RIP umožňují přesné zmapování přímého a nepřímého vazebného místa proteinu a RNA (obrázek 1). Při zesíťovaném RIP se živé buňky ošetřují vysoce reaktivním formaldehydem, aby se vytvořily reverzibilní zesíťované vazby protein-RNA mezi molekulami, které jsou v těsné blízkosti in vivo (obrázek 2).
Obrázek 1. Srovnání nativního a zesíťovaného materiáluZatímco k analýze RNA asociované s chromatinem se používají jak nativní, tak zesíťované přístupy, nativní přístup RIP (pravý panel) obvykle umožňuje obnovit vysoce afinitní interakce protein-RNA. Naopak metoda se zesíťovanou vazbou (pravý panel) je navržena tak, aby zachytila komplexy s vyšší molekulovou hmotností a snadněji zachytila slaběji interagující RNA.
https://www.emdmillipore.com/US/en/product/EZ-Magna-RIP-RNA-Binding-Protein-Immunoprecipitation-Kit,MM_NF-17-701RNA imunoprecipitace (RIP) Pracovní postup protokolu testu
Protokol, který zvolíte pro svůj test RIP, bude částečně určen místem vazby proteinu a DNA (cytoplazma nebo jádro). Obecný protokol RIP z celobuněčného lyzátu může být nejvhodnější pro interakce v cytoplazmě, zatímco jaderný protokol RIP může být optimální pro interakce probíhající v jádře. Pokud neexistují žádné stávající znalosti o umístění vazebných RNA, lze použít obecný protokol RIP z nativního celobuněčného lyzátu (obrázek 2A) (17-700, 17-701) se doporučuje zlepšit možnost imunoprecipitace vazebných RNA bez ohledu na jejich umístění. Tento protokol pracuje s různým množstvím a typem výchozího materiálu, jako jsou buňky a vzorky tkání. Pokud je známo, že se vazebné RNA vyskytují v jádře nebo jsou spojeny s chromatinem, lze použít jaderný nativní (17-10522, 17-10523) nebo síťovaný protokol RIP (17-10520, 17-10521) se doporučuje. Tyto protokoly namísto imunoprecipitace RNA z lyzátu celých buněk provádějí imunoprecipitaci na izolovaných jádrech, což umožňuje lepší poměr signálu k šumu.
Ačkoli jsou tyto protokoly určeny pro imunoprecipitaci všech typů RNA, existují dva další protokoly speciálně vyvinuté pro identifikaci a analýzu oblastí chromatinu, které interagují se specifickými dlouhými nekódujícími RNA asociovanými s chromatinem/Chromatin Isolation by RNA Purification (ChIRP) (obrázek 2B) (17-10494, 17-10495) nebo transkriptomové profilování míst metylace m6A (N6-methyladenosinu) RNA (obrázek 2C) (17-10499).
Obrázek 2. Pracovní postupy různých protokolů RIPA. Pracovní postup RIP s nativním lyzátem celých buněk (č. produktu 17-700, 17-701) B. Pracovní postup ChIRP (č. produktu 17-10494, 17-10495) C. Pracovní postup RIP s m6A (č. produktu 17-10499)
Následné analýzy protokolu RIP (Assay protocol workflow)
RNA izolované po dokončení protokolu RIP lze analyzovat několika molekulárními metodami včetně koncové RT-PCR a kvantitativní RT-PCR (pokud jsou známy vazebné cíle RBP), mikroarray nebo metodami hloubkového sekvenování (obrázek 3). Vzhledem k cíli RNA se známou sekvencí lze navrhnout genově specifické primery, které umožňují ověření (a kvantifikaci) imunoprecipitované RNA. Jakmile je potvrzena úspěšná RIP, lze pokračovat v dalším zkoumání populace RNA v imunoprecipitaci metodami založenými na populaci, jako je srovnávací hybridizace výsledných cDNA na mikroarray nebo hloubkové sekvenování molekulárně upravených produktů z RIP. Níže jsou uvedeny ilustrativní metody pro provedení koncového kvantitativního měření nebo analýzy NGS experimentů RIP v reálném čase.
Obrázek 3.Analýzy RIP RNA pomocí qRT-PCR
A. RIP Lyzát připravený z HeLa buněk (2x107 buněčných ekvivalentů na IP) byl podroben imunoprecipitaci s použitím 5 µg buď normálního myšího IgG, nebo protilátky anti-PABPC1 a soupravy Magna RIP Kit (č. výrobku 17-700). Úspěšná imunoprecipitace RNA asociované s PABPC1 byla ověřena pomocí qRT-PCR s použitím primerů RIP, ACTB.
B.RIP Lyzát připravený z buněk HeLa (0,5 × 106 nebo 1.7 × 106 buněčných ekvivalentů na IP) byl imunoprecipitován pomocí 2,5 μg normální králičí protilátky IgG nebo protilátky Anti-HUR a sady pro imunoprecipitaci RNA Imprint (RIP). Imunoprecipitace cílové a necílové RNA spojené s HUR byla ověřena pomocí qPCR s použitím kontrolních primerů Actin B a JUN.
C. LincSFPQ asociovaný s komplexem PRC2 (EZH2 a SUZ12) a U1snRNA (negativní), v buňkách HeLa byl analyzován pomocí qRT-PCR s Magna Nuclear RIP zesíťovaným (produkt č. 17-10520). Výkony poměru signálu k šumu byly porovnány s konkurenční soupravou.
D a E. Magna Nuclear RIP Assay s pouhými 5 000 (zesíťované, produkt č. 17-10520) a 100 000 (Native, produkt č. 1) (např. 17-10522). Buňky: V případě, že se jedná o buňky, které se nacházejí na území České republiky, je možné, že se jedná o buňky, které se nacházejí na území České republiky. Údaje o citlivosti ukazující, že obohacení NEAT1 pomocí crosslink protokolu bylo prokázáno s 5 000 buňkami HeLa, zatímco u nativních metod bylo zapotřebí 100 000 buněk (C). Údaje o poměru signály a šumu ukazující, že celkový poměr pozitivních a negativních výsledků nativního protokolu byl vyšší (D).
F. MeRIP (kat. č.: 17-10499) byl proveden s použitím celkové RNA z buněk HEK293. Purifikovaná RNA byla poté analyzována pomocí RT-qPCR s použitím pozitivních kontrolních primerů (MeRIP Primers Human EEF1A1 Positive, č. výrobku CS220017) a negativních kontrolních primerů (MeRIP Primers Human EEF1A1 Negative, č. výrobku CS220018).
G. Levý panel: úspěšné získání metylované RNA pomocí testu MeRIPTMm6A s mRNA z různých buněk. Metoda MeRIP (č. výrobku 17-10499) byla provedena s použitím mRNA z buněk lidského předkožkového fibroblastu bez xenu (HFF, č. výrobku SCC058), buněk lidského dlaždicového karcinomu hlavy krku UM-SCC-104 (č. výrobku SCC072) a lidských embryonálních kmenových buněk (H9). Purifikovaná RNA byla poté analyzována pomocí RT-qPCR s použitím pozitivních kontrolních primerů (MeRIP Primers Human EEF1A1 Positive, Product No. CS220017) a negativních kontrolních primerů (MeRIP Primers Human EEF1A1 Negative, Product No. CS220018). Střední a pravý panel: Analýza hladin m6A RNA reprogramovacích genů v myších a lidských ES buňkách. MeRIP (č. produktu 17-10499) byla provedena s použitím mRNA z myších ES buněk PluriStem 129/S6 (č. produktu SCR012) a lidských ES buněk H9. Purifikovaná RNA byla poté analyzována pomocí RT-qPCR s použitím primerů MeRIP m6A peak pro Myc, Sox2, Nanog, Klf4 a Oct4. Sekvence PCR primerů pro myší reprogramovací geny poskytl Howard Chang (Stanford University). Lidské primery PCR byly navrženy na základě publikovaných dat MeRIP-Seq. Jednokroková RT-qPCR byla provedena pomocí přístroje Bio-Rad qPCR a souprav iTaq™ Universal One-Step Kits (Bio-Rad). Procentuální výtěžnost vstupního vzorku byla vypočtena pomocí standardní křivky nakreslené s 0,1 % vstupního vzorku nebo metodou delta delta Ct.
H. ChIRP (č. produktu 17-10494) byla provedena s použitím lyzátu buněk HeLa a buď sady sond Magna ChIRP TERC lncRNA Probe Set even odd (č. produktu 03-309) nebo NEAT1 lncRNA Probe Set even odd (Product No. 03-308)nebo Magna ChIRP Negative Control Probe Set (LacZ) (produkt č. 03-307). Purifikovaná RNA byla poté analyzována pomocí qRT-PCR s použitím polymerů pozitivní kontroly RNA (TERC nebo NEAT1) a polymerů negativní kontroly RNA (GAPDH).
RIP RNA analyzovaná pomocí sekvenování nové generace (RIP-seq)
.
Obrázek 4.Analýza RIP-Seq byla provedena s EZH2 a SUZ12 v buňkách HeLa pomocí jaderné nativní RIP soupravy Magna (č. produktu 17-10522) nebo jaderné zesítěné RIP soupravy Magna (č. produktu 17-10520). Data ukázala obohacené signály u transkriptů NEAT1 (A, horní panel) a lincRNA HOTAIR (B. střední a dolní panel).
Obrázek 5.Sekvenační analýza nové generace DNA pull-down pomocí soupravy Magna ChIRP
ChIRP byla provedena na lyzátu buněk HeLa. Biotinylované záchytné oligo (Magna ChIRP™ NEAT1 lncRNA Probe Set (odd and even pools) (Product No. 03-308)) a negativní kontrolní sondy (Magna ChIRP™ Negative Control Probe Set (LacZ) Product No. 03-307) byly použity pro pull down reakce. Sekvenční knihovny byly sekvenovány na přístroji HiSeq (Illumina). Sekvenční čtení byla zarovnána k referenčnímu genomu (hg19) pomocí Bowtie. (a) Vrcholy byly vyvolány zvlášť pomocí dat ze sudých a lichých sad sond. K tomuto účelu lze použít algoritmy jako MACS. Ty společné byly považovány za platné píky. (b) Byla provedena řada kroků zpracování a filtrování po zarovnání pomocí analytického softwaru dostupného v laboratoři Howarda Changa (https://changlab.stanford.edu/protocols.html). Data ukazující lokalizaci RNA NEAT1 do oblasti genu NEAT1 a další příkladové oblasti (c).
Často kladené otázky k RIP, tipy pro řešení problémů a příručka pro analýzu dat
Při provádění experimentů RIP se můžete setkat s některými problémy, jako je například absence imunoprecipitace RNA nebo vysoké pozadí či nízký poměr signálu k šumu. Níže uvedené informace vám mají pomoci získat dostatečné znalosti o této technice ještě před jejím zahájením; poskytnout tipy, když experimenty nefungují, a provést vás analýzou dat.
- Časté dotazy k RIP celého buněčného lyzátu
- Tipy pro řešení problémů při RIP celého buněčného lyzátu
- Tipy pro řešení problémů při izolaci chromatinu purifikací RNA (ChIRP)
- Troubleshooting tips for MeRIP
- Krátký protokol RIP-qPCR
- RIP-qRT-PCR:
Která souprava RIP je pro vás ta pravá?
Celobuněčný lyzát RIP
Jaderný RIP (křížový a nativní)
Sady pro izolaci chromatinu purifikací RNA (ChIRP) a různé sady sond pro lncRNA
meRIP