Merck
DomůWestern BlottingWestern blot analýza imunoprecipitace (IP-Western)
Western blot analýza imunoprecipitace (IP-Western)
IP-Western analýza zůstává oblíbenou technikou pro identifikaci interakcí protein-protein a identifikaci neznámých proteinů ve víceproteinovém komplexu. Jednotlivé kroky zahrnují lýzu buněk, tvorbu komplexu protilátka-antigen (imunokomplex), precipitaci imunokomplexů a analýzu pomocí Western blotu.
Přečtěte si více informací
Související produkty
Loading
Vysoké pozadí
Vysoké pozadí, které vede k nespecifickým pásům na Western blotu
Obrázek 1.Vysoké pozadí, které vede k nespecifickým pásům na Western blotu.
Nevyloučil se žádný cílový protein nebo se nevyloučil dostatečný počet cílových proteinů
Pás(y) navíc při 50 kDa a 20 kDa na finálním Western Blotu, které mohou maskovat zajímavý pás
Při síťování IP westernu jsou ze vzorku vyloučeny těžké a lehké řetězce primární záchytné protilátky.
Obrázek 2.Při síťování IP westernu jsou ze vzorku vyloučeny těžké a lehké řetězce primární záchytné protilátky.
Průvodce výběrem imunoprecipitačních kuliček