Hematopoetické cytokiny
Hematopoetické cytokiny jsou velkou skupinou extracelulárních ligandů, které stimulují krvetvorné buňky k diferenciaci na osm základních typů krevních buněk. Na regulaci krvetvorby se podílí řada cytokinů v rámci složité sítě pozitivních a negativních regulátorů. Některé cytokiny mají velmi úzkou liniovou specifičnost svého působení, zatímco mnohé jiné mají poměrně široké a překrývající se rozsahy specifičnosti.1
V rámci tohoto oddílu jsou uvedeny cytokiny, jejichž převažujícím účinkem se zdá být stimulace nebo regulace krvetvorných buněk. Patří sem GM-CSF, G-CSF, M-CSF, interleukiny, EPO a TPO. Existuje řada dalších cytokinů, které mají hluboký vliv na tvorbu a zrání krvetvorných buněk, mezi něž patří faktor kmenových buněk (SCF), flt-3/flk-2 ligand (FL) a leukemický inhibiční faktor (LIF). Další cytokiny nebo ligandy, jako jsou jagged-1, transformující růstový faktor-β (TGF-β) a tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α) hrají také významnou roli v modulaci krvetvorby.
Byly navrženy dva modely, které definují roli růstových faktorů v diferenciaci krvetvorby.
- Instruktivní model přisuzuje přímou roli cytokinům v diferenciaci buněk; osud buňky je určen převážně typem růstového faktoru působícího na buňku2
- Stochastický model předpokládá předem určený program pro diferenciaci buněk; růstové faktory jsou vyžadovány specificky pro přežití a proliferaci angažovaných progenitorových buněk3
Oba modely jsou založeny na důkazech, že růstové faktory řídí přežití a proliferaci hematopoetických linií a také přenášejí skutečný signál určující linii v hematopoéze.1 Budoucí studie zaměřené na objasnění jedinečné úlohy růstových faktorů v konkrétní situaci a/nebo mikroprostředí v různých situacích onemocnění se mohou ukázat jako rozhodující klinická hodnota.
Obrázek 1.Hematopoetické cytokiny stimulují krvetvorné buňky k diferenciaci na základní typy krvinek.
Materiály
Převzato z knihy Hematopoietic Cytokines od Jennifer Fries, BioFiles 2009, 4.5, 8.