Antimykotické činidla v buněčných kulturách
Kontaminace plísněmi v buněčných kulturách
Plísňové infekce v buněčných kulturách mohou mít závažné důsledky pro zdraví buněk a reprodukovatelnost experimentů. Naštěstí jsou tyto infekce často viditelné pouhým okem. Plísňové kontaminace mění barvu fenolové červeně a mohou způsobit rychlý nástup zákalu v médiu buněčné kultury. Testování kultur na přítomnost plísní je důležitou součástí rutinní kontroly kvality, je však důležité eliminovat a předcházet plísňovým infekcím ještě před jejich vznikem.
Antimykotika pro buněčné kultury
Antimykotické sloučeniny jsou chemické látky, které se zaměřují na integritu buněčné stěny nebo buněčné membrány hub, čímž kontrolují nebo eliminují houbové infekce v buněčných kulturách. Většina antimykotik buď přímo, nebo nepřímo zvyšuje pórovitost buněčné stěny nebo membrány hub. Tyto sloučeniny mohou také zasahovat do jednotlivých kroků syntézy buněčné stěny. Kromě antibakteriálních látek se antimykotika vyvinula jako kritické přísady do kultivačního média při kultivaci buněčných linií.
Amfotericin B
Amfotericin B je také známý jako Fungizon a je nejúčinnější proti plísním a kvasinkovým infekcím. Sloučenina se váže na steroly a vyvolává tvorbu pórů v membráně. Tyto póry umožňují únik malých molekul, a tím zničení infekce. Amfotericiny jsou stabilní v buněčných kulturách po dobu 3 dnů při 37˚C.
Nystatin
Protiplísňové léčivo Nystatin je také známé jako Mycostatin nebo Fungicidin. Nystatin, stejně jako amfotericin B, likviduje plísňové infekce tím, že se váže na steroly v buněčné membráně plísní a způsobuje únik malých molekul. Ve srovnání s amfotericinem B má však nystatin větší koncentrační okno a je méně toxický pro buňky v kultuře. Nystatiny jsou stabilní v buněčných kulturách po dobu 3 dnů při 37 ˚C.
Nabízíme také ve vodě rozpustné verze nystatinu (N6803 & N9150), které jsou vhodné k použití, vyhýbají se použití organických rozpouštědel a jsou nejvhodnější k ochraně citlivých buněk před kontaminací.
Jiné zdroje kontaminace
Kontaminace je významným problémem při experimentech s buněčnými kulturami a shromažďování spolehlivých údajů. Kontaminace mykoplazmaty, bakteriální kontaminace a <.a href="/CZ/cs/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cell-culture-troubleshooting-contamination" target="_blank">další běžné kontaminanty mohou negativně ovlivnit reprodukovatelnost dat. Proto je důležité chránit své kultury tím, že prozkoumáte. antibiotické prášky a roztoky pro vaše buňky, výběr správných antibiotik pro vaše buňky a určení vhodné koncentrace antibiotik pro vaše buňky.