Fibronektin (FN) je multifunkční glykoprotein extracelulární matrix složený ze dvou téměř identických disulfidicky vázaných polypeptidů o molekulové hmotnosti 220 kDa. Buněčný fibronektin je strukturně a antigenně podobný chladnému nerozpustnému globulinu z plazmy, proto polyklonální protilátky proti oběma formám obvykle zkříženě reagují. Pečlivá analýza molekuly fibronektinu ukazuje, že obsahuje několik funkčně a strukturně odlišných domén, které se mohou vázat na buněčné povrchy, kolagen, fibrinogen nebo fibrin, komplement, glykosaminoglykany, proteoglykany a heparin. Četné studie prokázaly, že fibronektin může zvyšovat adhezi a šíření buněk a ovlivňovat cesty buněčné migrace jak in vivo tak v kultuře. Navíc bylo prokázáno, že při maligní transformaci mnoho buněk ztrácí většinu fibronektinu vázaného na povrchu. Bylo prokázáno, že fibronektin hraje také roli v buněčné morfologii, organizaci cytoskeletu, fagocytóze, hemostáze, embryonální diferenciaci a opravě ran. Fibronektin je produkován širokou škálou epiteliálních a mezenchymálních buněk in vitro včetně: fibroblastů, chondrocytů, myoblastů, Schwannových buněk, makrofágů, hepatocytů a střevních epiteliálních buněk. Buněčný fibronektin je přítomen v mnoha tkáních včetně sleziny, lymfatických uzlin, mandlí, stěn cév, jater, ledvin, svalů, kůže, mozku a periferních nervů. Nachází se v bazálních membránách a ve volném stromatu pojivové tkáně. Je také přítomen v α-granulech krevních destiček a po aktivaci se exprimuje na jejich povrchu.
Fibronektin (FN) je multifunkční glykoprotein extracelulární matrix složený ze dvou téměř identických disulfidicky vázaných polypeptidů o molekulové hmotnosti 220 kDa.
Fibronektiny