Merck
DomůPrůmyslové předpisy podle skupin potravinPostup detekce salmonel (EN ISO 6579-1)
Postup detekce salmonel (EN ISO 6579-1)
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) v roce 2017 vydala novou normu EN ISO 6579-1, která specifikuje horizontální metodu detekce Salmonella spp. v potravinovém řetězci.
Stejně jako předchozí norma ISO 6579:2002+Amd 1:2007, nejnovější norma ISO 6579-1:2017 se vztahuje na testování výrobků určených k lidské spotřebě, krmiv pro zvířata a vzorků životního prostředí při výrobě potravin a manipulaci s nimi.
Navíc norma EN ISO 6579-1:2017 nyní zahrnuje i zkoušení mléka a mléčných výrobků a také vzorků z primární fáze výroby, jako jsou zvířecí výkaly, prach a ponožky z bot.
Podle této normy je možné zkoušet i mléko a mléčné výrobky.
EN ISO 6579-1 at a Glance
  • Část první (detekce) třídílné normy EN ISO 6579 nahrazuje EN ISO 6579:2004+Amd 1:2007
  • EN ISO 6785:2007 (mléčné výrobky) jsou nyní začleněny podrobnosti metody
  • Vzorky z primární fáze výroby jsou přidány do rozsahu působnosti
  • Rozsah teplot inkubace pro neselektivní média je rozšířen na 34 - 38 °C
  • Volba agaru RVS nebo MSRV pro selektivní obohacení vzorků potravin, krmiv a životního prostředí
  • Návod pro volbu druhého izolačního média kromě XLD agaru
  • K potvrzení je třeba pouze jedna podezřelá kolonie (pokud je negativní, je třeba testovat další 4 kolonie)
  • Volitelné: biochemická konfirmace na dobře izolované kolonii přímo ze selektivní plotny
  • β-galaktosidázové a indolové testy nyní nepovinné, Voges-Proskauerova reakce vynechána
  • Detekce Salmonella Typhi a S. Paratyphi popsána 
  • Hloubkové testování účinnosti kultivačních médií 
Jako přední světový dodavatel širokého sortimentu dehydratovaných granulovaných a k použití připravených kultivačních médií pro mikrobiologii potravin, nápojů a vody pečlivě sledujeme a podporujeme vývoj příslušných norem zaměřených na zvýšení důvěry spotřebitelů a bezpečnosti.
Naše GranuCult® granulovaná média, Readybag® předvážená granulovaná média v sáčcích připravených k použití, ReadyPlate™ & ReadyTube® ready-to-use média jsou v souladu s EN ISO 11133:2014. Veškeré informace týkající se shody s dalšími referenčními normami jsou uvedeny na štítku výrobku a v technických informacích o výrobku dostupných na našich webových stránkách.  
Shoda s normou EN ISO 6579-1
Veškeré požadavky popsané v normě EN ISO 6579-1 jsme implementovali. K dispozici jsou následující kultivační média a příslušenství popsané v normě ISO 6579-1:  
Materiály
Reagencie
Loading
Kultivační média a bujón