Fotometrická analýza pomocí přístrojů a testovacích souprav Spectroquant®
Nabízíme rozsáhlou řadu komplexních řešení včetně vysoce kvalitních testovacích souprav, spolehlivých přístrojů, aplikací na míru a zajištění analytické kvality (AQA) od začátku do konce pro bezpečnou analýzu.
K provedení fotometrické analýzy potřebujete testovací soupravu k provedení chemické reakce v kyvetě a fotometr k odečtení výsledku. Dále poskytujeme řízené AQA a referenční materiály připravené k použití, abychom zajistili bezchybný výkon vašeho analytického systému. Kromě dalšího příslušenství poskytujeme také software Prove connect pro bezproblémový přenos dat z přístroje Prove do systému LIMS.
Přečtěte si více informací o
Products
Související zdroje produktů
- Analýza vody, životního prostředí a potravin a nápojů
Vytvořili jsme přehledný katalog, který vám pomůže rychle najít vše potřebné pro vaše měření.
- Phosphate in Groundwater and Surface Water: A Rapid and Reliable Determination Method using the Photometric Spectroquant® Test
The analysis of low concentrations of PO4-P in natural, uncontaminated waters is often challenging. The Spectroquant® photometric test provides an easy-to-use and sensitive method for quantification with results comparable to DIN EN ISO 6878.
- Measuring Chemical Oxygen Demand in Water Treatment Facilities
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
- An Easier, Faster, and Cost-Effective Option for Measuring Total Nitrogen
This total nitrogen test kit is faster, safer, more accurate and costs less than the traditional method. The Total Nitrogen Analysis test kit was developed to provide users with a single test method for determining total nitrogen levels in process water and wastewater.
- Ultrasensitive Determination of Silicate in Process and Boiler Water Using Rapid Photometric Tests
Efficiency of industrial plants and equipment constitutes one of the basic preconditions for sustainable economic operations. One avoidable problem is posed by the undesirable build-up of deposits, i.e., scale – in pipes, boilers, and turbines, whose principal cause is silicate. A rapid and sensitive test can ensure control over this threat.
- Application Note: Sulfur Dioxide in Beer
- Ammonium in Soils
In a glass bottle mix 50 g of naturally moist sample, free from coarse stones, with 100 ml of the calcium chloride solution 0.025 mol/l.
- Brochure: Spectroquant® Prove plus Spectrophotometers
- Brochure: Photometry Reference Materials
- Brochure: Spectroquant® Move DC
- Brochure: Spectroquant® Move 100
- Brochure: Spectroquant® Prove Color Measurement
- Article: ISO compliant Photometric Solutions for Wastewater Testing: Meet Regulations
Spectroquant® Přístroje, software a příslušenství
Ať už se jedná o analýzu vody, potravin nebo životního prostředí, tři nejdůležitější vlastnosti spektrofotometru jsou jednoduchost, bezpečnost a odolnost. Náš široký výběr produktů Spectroquant® tyto vlastnosti dokonale spojuje a je snadno dostupný pro splnění celé řady vašich testovacích potřeb.
NOVÉ systémy Spectroquant®
- Naše NOVÉ systémy Spectroquant®. řady spektrofotometrů Prove plus jsou speciálně navrženy pro chemickou analýzu pitné, odpadní a technologické vody. Řada Prove zahrnuje spektroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plus a Prove 600 plus, které jsou určeny pro rutinní, citlivé a komplexní analýzy. Tyto vysoce kvalitní inteligentní přístroje jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly spolehlivé výsledky s výjimečnou citlivostí, přizpůsobené požadavkům konkrétní aplikace. Objevte sílu našich vysoce kvalitních chytrých zařízení a zažijte přesnou analýzu jako nikdy předtím. Prostě to proveďte!
- Spectroquant® Prove poskytuje širokou škálu předprogramovaných metod pro speciální aplikace, jako je stanovení barvy, stanovení ICUMSA nebo pivovarské metody podle MEBAK, EBC nebo ASBC pro analýzy v průběhu celého pivovarského procesu.
- .Software Spectroquant®Prove Connect to LIMS umožňuje snadný a automatizovaný přenos experimentálních dat ze spektrofotometru Spectroquant® Prove plus do elektronického laboratorního systému, tj.e., LIMS.
- Kolorimetry Spectroquant® Move jsou kompaktní, přenosné a robustní, vyrobené pro spolehlivé testování na cestách. Přístroje Move jsou prachotěsné a vodotěsné podle klasifikace IP 68. Ve spojení s příslušenstvím Spectroquant® Data Transfer můžete data snadno a rychle přenášet nebo tisknout.
- Spectroquant® Move 100 je ruční kolorimetr, který nabízí inovativní řešení pro rychlé testování na místě, čímž zabraňuje znehodnocení nebo kontaminaci vašeho vzorku. Move 100 provádí více než 100 předprogramovaných a 35 uživatelsky definovaných metod pro analýzu pitné a odpadní vody. Náš ověřovací standard Spectroquant® je určen ke kalibraci kolorimetru Spectroquant® Move 100, aby generoval konzistentní výsledky.
- Spectroquant® Move DC, tento přenosný kolorimetr poskytuje rychlé výsledky pro 5 klíčových parametrů při kontrole dezinfekce: chlor, ozon, oxid chloričitý, kyselina kyanurová a pH.
- Služby fotometru Spectroquant® Naše komplexní servisní plány nabízejí řadu základních služeb údržby a oprav, které lze přizpůsobit vašim požadavkům. Stáhněte si bezplatné aktualizace a ušetřete čas při udržování našich předprogramovaných metod v aktuálním stavu a zároveň odemkněte nové funkce, které zlepší využitelnost vaší laboratoře. Nejnovější bezplatný software najdete v seznamu.
- Spectroquant® Termoreaktory jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny myslitelné požadavky na spolehlivou přípravu vzorků. Tato jednotka je optimalizována pro použití s rozkladnými činidly Spectroquant® a poskytuje rychlou tepelnou předúpravu podle potřeby, např. při rozkladné metodě COD nebo vašich sadách Crack.
- Turbidimetr: Zákal je důležitým měřením celkového množství nerozpuštěných látek v odpadní vodě. Naše turbidimetry jsou přenosné a ideální pro analýzu na místě. Podívejte se, jaké metody potřebujete, a vyberte si příslušný model. Oba přístroje lze kalibrovat pomocí příslušné sady kalibračních standardů Turbiquant™.
- Turbiquant™ 1100 IR turbidimetr Bateriový Turbiquant® 1100 IR přenosný turbidimetr je vhodný zejména pro měření na místě. Robustní přenosné pouzdro a vodotěsný kryt poskytují dodatečnou ochranu. Turbidimetr obsahuje IR-LED (infračervený) zdroj světla s vlnovou délkou 860 nm pro standardní měření podle normy EN ISO 7027. Během několika sekund lze změřit nefelometrický zákal vzorku (NTU/FNU). Přístroj lze kalibrovat pomocí příslušné sady kalibračních standardů Turbiquant™.
- Turbidimetr Turbiquant™ 1100 T Díky wolframové lampě je Turbiquant™ 1100 T přenosný turbidimetr nabízí řadu výhod pro vaše analýzy odpadních vod. Je napájen z baterií a přenosný pro rychlé získání výsledků v terénu. Je také odolný, s vodotěsným krytem a pevným přenosným pouzdrem, které zvládne jakékoli podmínky testování. Turbidimetry Turbiquant® 1100 T jsou přesné a vyhovují požadavkům USEPA 180.1, aby splňovaly předpisy na ochranu životního prostředí.
Spectroquant® Testovací sady
Spectroquant® Testovací sady poskytují rychlou, bezpečnou a přesnou fotometrickou analýzu. Naše testovací soupravy připravené k použití jsou optimalizovány pro rutinní i speciální analýzy, aby poskytovaly spolehlivé výsledky.
Pomocí přísných kontrol surovin, procesů a dokumentace zajišťujeme trvale vysokou kvalitu našich testů - a přesnost vašich výsledků.
Systém 2D čárových kódů (Live-ID) umožňuje automatické rozpoznání příslušné metody při použití přístrojů Spectroquant® Prove plus nebo NOVA a tím eliminuje možné chyby při manipulaci. Systém Live-ID s přístrojem Spectroquant® Prove plus poskytuje další informace, jako je doba použitelnosti nebo identifikace šarže, které se přenášejí přímo do přístroje a ukládají se spolu s výsledky měření, což dále zlepšuje zajištění kvality.
Všechny testovací soupravy Spectroquant® jsou kompatibilní s přístroji a příslušenstvím řady Spectroquant® Prove plus, Nova a Move. Testovací soupravy Spectroquant® Cell se skládají z předplněných kyvet o průměru 16 mm a minimálního množství dalších činidel pro nejvyšší pohodlí. Testovací soupravy Spectroquant® Reagent poskytují informace o čárovém kódu na speciálním automatickém voliči a měření se provádí ve standardních obdélníkových kyvetách s délkou průchodu až 100 mm.
Nyní používáme materiál Ccycled™ EPS pro naše obaly Spektrokvant® testovací krabičky na buňky místo tradičního EPS, čímž snižujeme CO2 stopu našich výrobků ve snaze o větší udržitelnost.
Podle uznávaných norem, jako jsou US EPA, ISO a další
Kontaminovaná voda je škodlivá pro člověka i životní prostředí. Regulační orgány jako US EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA), Světová zdravotnická organizace (WHO), EU a další regulační orgány stanovily oficiální metody testování pitné a odpadní vody. Aby byly uživatelům k dispozici pohodlnější a zároveň spolehlivé metody, byly vyvinuty rychlé testovací metody podle uznávaných norem (ISO, USEPA a dalších). Příslušné certifikace, jako je shoda s metodami ISO nebo ekvivalence s metodami EPA, zajišťují uživatelům, že testovací soupravy Spectroquant® připravené k použití poskytují srovnatelné výsledky, takže je lze používat k dodržování národních předpisů.
Vyžádejte si dokumentaci ekvivalence metod Spectroquant® s americkou agenturou EPA.
Zjistěte více o zákoně o bezpečném pití a zákoně o čisté vodě.
Spectroquant® Metody na fotometrech jiných výrobců
Naše validované sady činidel vyhovující normám jsou předem naprogramovány pro použití s přístroji Spectroquant®, aby byly zajištěny rychlé a spolehlivé výsledky. Pokud však již máte ve své laboratoři fotometr a chcete se seznámit s vynikající kvalitou a spolehlivostí testovacích souprav řady Spectroquant®, můžeme vám poskytnout Programovací data.
Spectroquant® Analytical Quality Assurance (AQA)
Komplexní zajištění kvality promění vaše měření v ověřené a ověřitelné analytické výsledky. Naše rozšířené portfolio nabízí standardní roztoky (RM), které jsou ideální pro kontrolu kvality fotometrických metod, standardů a testovacích souprav Spectroquant®. Standardy Spectroquant® jsou dokonale vyhovující kvalifikované standardy pro vaše rutinní analýzy, validaci metod, interní kontrolu kvality (IQC) a akreditaci při používání fotometrického testovacího systému Spectroquant®.
Ředěné standardní roztoky. Žádné ředění. Žádné pochybnosti. Žádné zpoždění. Jen přesnost.
- Pokrývá všechny parametry pro interní kontrolu kvality (IQC) při fotometrické analýze odpadních vod, pitné a technologické vody.
- K dispozici jsou standardní roztoky s jedním parametrem i CombiCheck splňující potřeby vaší aplikace.
- Předředředředěné standardní roztoky jsou k dispozici v různých koncentracích, a proto je lze použít přímo bez dalších kroků ředění.
- Kontrolovatelné podle standardních referenčních materiálů (SRM) Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) nebo podle lékopisu Spojených států (USP).
- K dispozici jsou podrobné certifikáty (COA), včetně parametrů specifických pro danou šarži, přesné koncentrace, rozšířené nejistoty měření a dalších údajů.
- Ideální pro validaci metod podle mezinárodních norem: ISO, EN, APHA a EPA. Vypočítejte si pracovní tolerance ke splnění normy ISO 17025.
Webináře