Merck
1.73635
Supelco
Move DC Hand-held Colorimeter
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Product Name
Move DC,
product line
Spectroquant®
Quality Level
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move DC
storage temp.
15-25°C
General description
Spectroquant®
The Spectroquant Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH mobile colorimeter is suitable for the detection of five essential parameters of water analysis: chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany