Příprava kompetentních buněk a transformace pomocí DNA pGEX
Při těchto postupech se hostitelské buňky E. coli připraví jako kompetentní a poté se transformují buď neřezanou DNA pGEX, nebo rekombinantní DNA pGEX.
Pokud se k transformaci buněk používá elektroporace, viz Příloha 3 (Elektroporace). V opačném případě postupujte podle níže uvedeného popisu.
Transformujte 1 ng nesestříhané (supercoiled) vektorové DNA souběžně s rekombinantními ligaturami pGEX, abyste zjistili účinnost každého přípravku kompetentních buněk.
Tento protokol vychází z postupu Chung et al. (Chung, C. T. et al. Jednostupňová příprava kompetentních Escherichia coli: transformace a skladování bakteriálních buněk ve stejném roztoku. Proc. Natl. Acad. Sci. the USA 86, 2172-2175 [1989]).1
Všechny kroky tohoto postupu by měly být prováděny asepticky.
Reagencie
Pro přípravu všech roztoků použijte dvakrát destilovanou vodu.
Postup
- Při použití sterilní techniky nakapejte hostitelský kmen E. coli (např. JM109, BL21 atd.) ze zásoby glycerolu na LB agarovou plotnu. Inkubujte přes noc při 37 °C.
- Izolujte jednu kolonii a naočkujte 50 až 100 ml LB bujónu. Inkubujte při 37 °C s třepáním při 250 otáčkách za minutu. Vypěstujte buňky na hodnotu A600 0,4 až 0,5.
Kriticky důležité je, aby absorbance nebyla vyšší než 0,5. To bude trvat přibližně 3 až 6 h.
Předehřátí bujónu na 37 °C zkrátí dobu růstu.
- Buňky se sedimentují při přibližně 2500 × g po dobu 15 min při 4 °C, poté se jemně resuspendují v 1/10 objemu (5 až 10 ml) ledově vychlazeného TSS a umístí se na led.
Buňky se musí použít k transformaci do 2 až 3 h.
Transformace kompetitivních buněk
- Pro každou ligační reakci, stejně jako pro kontrolu nesestříhaného vektoru a negativní kontrolu (netransformované kompetentní E. coli hostitelských buněk) přidejte 1 ml čerstvě připravených kompetentních E. coli hostitelských buněk do samostatných předchlazených sterilních jednorázových odstředivek. Uchovávejte na ledu.
- Přidejte 20 µl každé ligační reakce nebo 1 ng nesestříhaného vektoru ke kompetentním buňkám, jemně promíchejte a umístěte na 45 min na led. Do negativní kontroly nepřidávejte žádnou DNA, ale přidejte 20 µl sterilní destilované vody.
- Inkubujte zkumavky ve vodní lázni o teplotě 42 °C po dobu 2 min, poté je krátce zchlaďte na ledu.
- Pro každý vzorek ihned přeneste 100 µl transformovaných buněk do zkumavky obsahující 900 µl média LBG (předehřátého na 37 °C) a inkubujte 1 h při 37 °C s třepáním (250 ot./min.).
- Na oddělené destičky LBGA naneste 100 µl naředěných transformovaných buněk z ligovaných vzorků a 10 µl naředěných transformovaných buněk ze vzorku bez vektoru. Na destičku také naneste 100 µl netransformovaných, kompetentních E. coli hostitelských buněk. Inkubujte destičky přes noc při 37 °C a poté pokračujte ve screeningu.
- Pro přípravu zmrazené zásobní kultury přidejte 100 µl naředěných transformovaných buněk obsahujících DNA pGEX do 1 ml média LBGA a inkubujte 30 minut při 37 °C s třepáním při 250 otáčkách za minutu. Po inkubaci přidejte 200 µl sterilního 80% glycerolu a promíchejte pipetovací špičkou. Uchovávejte při -70 °C.