Následující protokol byl vyvinut pro vysokoobsahový screening v 96jamkových destičkách.
Materiály
- MISIE® shRNA lentivirální transdukční částice
- Hexadimethrin-bromid (produkt č. 1), který se používá při transdukci shRNA. H9268)
- MISSION pLKO.1-puro Control Transduction Particles (Product No. SHC001V)
- MISSION shRNA Non-Target Control Transduction Particles (Product No. SHC002V)
- MISSION TurboGFP Control Transduction Particles (produkt č. SHC003V)
- Minimální základní médium obsahující 10% fetálního telecího séra nebo růstové médium optimalizované pro konkrétní buněčnou linii
- 96jamkové destičky ošetřené buněčnými kulturami
- Mamilské buňky k transdukci
Příprava
Připravte savčí buňky tak, aby před transdukcí rostly exponenciálně a nebyly více než 70-80 % konfluentní.
Připravte si zásobní roztok hexadimetrin-bromidu v koncentraci 2 mg/ml ve vodě.
Metoda
Den 1
Přidejte 1. roztok hexadimetrin-bromidu v koncentraci 2 mg/ml ve vodě.6 x104 buněk v čerstvém médiu do počtu jamek potřebného pro každý konstrukt v 96jamkové destičce. Pro každý lentivirový konstrukt a kontrolu, která má být použita, vytvořte duplikát nebo triplikát jamek.
Inkubujte 18-20 hodin při 37 °C ve zvlhčeném inkubátoru v atmosféře 5-7 % CO2.
Poznámka: Rychlost růstu buněk se značně liší. Upravte počet nasazených buněk tak, aby při transdukci dosáhly konfluence 70 %. Při určování hustoty nánosu zohledněte také dobu, po kterou budou buňky růst před následnou analýzou.
Den 2
Odstraňte médium z jamek. Do každé jamky přidejte 110 µl média a hexadimetrin-bromid na konečnou koncentraci 8 µg/ml. Jemně talířem otáčejte, aby se promíchal.
Poznámka: Hexadimethrin-bromid zvyšuje transdukci většiny typů buněk. Některé buňky, například primární neurony, jsou na hexadimethrin-bromid citlivé. K těmto typům buněk hexadimethrin-bromid nepřidávejte. Pokud s daným typem buněk pracujete poprvé, měla by být ke zjištění citlivosti buněk použita pouze kontrolní jamka s hexadimethrinem.
Dodejte 2-15 µl lentivirových částic do příslušných jamek. Jemným otáčením destičku promíchejte. Inkubujte 18-20 hodin při 37 °C ve zvlhčeném inkubátoru v atmosféře 5-7 % CO2. Buňky lze inkubovat pouze 4 hodiny před výměnou média obsahujícího lentivirové částice. Inkubaci přes noc se lze vyhnout, pokud existuje obava z toxicity lentivirových částic.
Poznámka: Při první transdukci lentivirového konstruktu do buněčné linie by se měl testovat rozsah objemu nebo MOI. Pro stanovení optimální účinnosti transdukce a knockdownu pro každou buněčnou linii by měly být použity 2, 5, 10 a 15 µl lentivirových částic na 1,6 x 104 buněk nebo MOI 1, 2 a 5 (viz Dodatek). Účinnost transdukce lze optimalizovat pomocí kontrolních transdukčních částic MISSION TurboGFP před testováním s konstrukty shRNA.
Den 3
Odstraňte médium obsahující lentivirové částice z jamek. Do každé jamky přidejte čerstvé médium o objemu 120 µl.
Poznámka: U typů buněk, které silně nepřilnou k destičce, lze 100 µl média odstranit a nahradit 100 µl čerstvého média.
Čtvrtý den a dále
Vyměňte médium každé 3-4 dny, dokud nebudou buňky podrobeny testům.
Buňky mohou být vybrány a každý klon může být rozšířen pro testování exprese shRNA.
Lze provádět různé fenotypové, enzymatické nebo genové expresní testy. Požadovaný test by měl být optimalizován před provedením vysokoobsahového screeningu s negativními i pozitivními kontrolami.
Poznámka: Vzhledem k náhodné integraci lentiviru do genomu hostitele mohou být u různých kolonií pozorovány různé úrovně exprese TurboGFP nebo shRNA. Testování několika kolonií umožní určit optimální stupeň exprese.
Příloha
Vícečetnost infekce (MOI): Multiplicita infekce je počet transdukujících lentivirových částic na buňku. Důrazně se doporučuje, aby se pro každý nový typ buněk, které mají být transdukovány, testoval rozsah MOI. Tím se určí optimální množství lentivirového supernatantu potřebného pro účinnou transdukci každé použité buněčné linie.
Výpočet:
(Celkový počet buněk v jamce) x (Požadovaný MOI) = Celkový počet potřebných transdukčních jednotek (TU)
(Celkový počet potřebných TU) / (TU/ml uvedený na C of A) = Celkový počet ml lentivirových částic, které se přidají do každé jamky
Materiály
Odkaz