Povrchově aktivní látky (neiontové) v oplachovacích roztocích Extran®
Příprava vzorků a fotometrické stanovení neiontových povrchově aktivních látek v oplachových roztocích Extran® (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22)
Úvod/h2>
Mnoho zařízení musí prokázat čistotu laboratorního vybavení bez zbytků, protože případné zbytky, které zůstanou po čištění, by mohly ovlivnit přesnost analytických výsledků. V takových situacích lze použít čisticí prostředek Extran® , protože dokáže zajistit čištění beze zbytků a zařízení lze testovat na přítomnost zbytků pomocí jednoduchého fotometrického testu. Zde popisujeme postup analýzy oplachových roztoků Extran® na zbytky detergentu pomocí sady Spectroquant® Surfactants (nonionic) Cell Test Kit.
Další informace o čisticích prostředcích Extran® naleznete v brožuře "Čisticí prostředek - Extran®<./sup> Detergenty - dokonalé řešení pro čištění laboratorních pomůcek" na adrese SigmaAldrich.com/cleaning.
Experimentální metoda: Analýza neiontových povrchově aktivních látek
Neiontové povrchově aktivní látky (ethoxyláty s 3 až 20 etherovými můstky) reagují s indikátorem (TBPE) za vzniku komplexu, který se následně extrahuje dichlormethanem. Zelená barva organické fáze se stanoví fotometricky.
Rozsah měření
0,10 - 7.50 mg/l Triton® X-100
Použitelný vzorek
Extran® roztoky oplachových detergentů
Reagencie, přístroje a materiály
Sada(y) testů/reagencí
Pro měření je nutná následující testovací sada Spectroquant®:
- Povrchově aktivní látky (neiontové.) Zkušební metoda: fotometrická 0,10 - 7,50 mg/l Triton® X-100 Spectroquant® (1.01787)
Přístroj(e) &; Zařízení
Pro měření je nutný jeden z následujících fotometrů Spectroquant® (pro vypracování této aplikační poznámky použit tučný tisk):
- Spektrofotometr Spectroquant® VIS Prove 100 (173016)
- Spektrofotometr Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (173017)
- Spectroquant® UV/VIS spektrofotometr Prove 600 (173018)
- Spectroquant® fotometr NOVA 30 (1.09748)
- Spectroquant® fotometr NOVA 60 (1.09751)
- Spectroquant® Fotometr NOVA 60A (1.09752)
- Spectroquant® kolorimetr Move 100 (1.73632)
Software pro přenos dat
- Volitelný softwarový balíček Spectroquant® Prove Connect to LIMS (Y.11086 pro přenos dat do stávajícího systému LIMS.
Další činidla a příslušenství
- Triton® X-100 (1.12298)
- Voda k analýze (1.16754)
- Stěrky k odběru vzorků z rovinných povrchů (jako např, velký tampon Alpha® TX 417 A od společnosti ITW Texwipe®)
Experimentální postup
Příprava vzorků
Postup odběru vzorků závisí na materiálu povrchu, který má být analyzován na rezidua:
- Nerovinné povrchy (např.g., síta nebo procesní těsnění) se pro analýzu opláchnou vodou a oplachový roztok se shromáždí. Tento roztok lze analyzovat přímo.
- Pro odběr vzorků z rovinných povrchů se používají stěrky. Obě adsorpční strany tamponu se namočí 0,25 ml vody pro analýzu a povrch, který má být analyzován, se setře oběma stranami tamponu. Směr stírání se alespoň jednou změní stíráním kolmo k předchozímu směru. Poté se tampony extrahují vodou pro analýzu. Analyzovaná plocha povrchu a objem vody použité k extrakci tamponů je definován požadovanou mezí detekce (velká plocha povrchu + malý objem vody = vysoká detekovatelnost). Typická je plocha povrchu 400 cm2 a extrakce stěrů 10 ml vody pro analýzu. Takto získaný roztok (vzorek) lze analyzovat výše uvedeným testem Spectroquant® Cell Test. Získaný vzorek nesmí obsahovat organická rozpouštědla (např. ethanol), protože ta mohou interferovat se Spectroquant® Cell Testem. Vzorek musí být čirý. V případě potřeby přefiltrujte přes papírový nebo membránový filtr. Vzorek v případě potřeby nařeďte vodou na měřicí rozsah (0,10 - 7,50 mg/l) Spectroquant® Cell Testu pro analýzu. V případě potřeby upravte pH do rozmezí 3-9.
Měření
Metoda pro analýzu povrchově aktivních látek (neiontových) je předem kalibrována v našich nejnovějších i starších fotometrech. Programovací údaje pro spektrofotometry jiných výrobců jsou k dispozici na http://www.sigmaaldrich.com.
Pro analýzu neiontových povrchově aktivních látek je třeba použít 16mm kulaté cely. Pro ověření manipulace se doporučuje použít Triton® X-100 Standard (referenční látka pro neiontové povrchově aktivní látky). Podrobné informace o přípravě standardního roztoku naleznete v aplikaci "AQA Standardní neiontové povrchově aktivní látky". Případně lze tyto informace nalézt také v návodech k použití výše uvedených fotometrů.
Postupujte podle návodu k použití buněčného testu. Během reakční doby musí dojít ke zřetelnému oddělení fází. Emulze znamená příliš vysokou koncentraci přípravku Extran® v testovaném vzorku.
Poznámky k měření
Tato aplikace uvádí příklad možného postupu validace čištění. Neiontové povrchově aktivní látky poměrně dobře přilnou k většině povrchů. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit nepřítomnost těchto látek. Iontové povrchově aktivní látky a fosfáty se z čisticího systému mnohem snáze odstraňují oplachováním vodou pro analýzu. Proto nepřítomnost těchto látek neznamená závěr, že neiontové povrchově aktivní látky nejsou přítomny. Z tohoto důvodu je nezbytné provést před analýzou krok přípravy vzorku. Pro použitý analytický systém musí být metoda validována vůči referenčnímu systému v souladu s platnými regulačními požadavky (např, GMP, cGMP).
Zajištění analytické kvality
Před každou sérií měření se doporučuje zajistit analytickou kvalitu (AQA).
Výpočet
Pro více informací nás navštivte na SigmaAldrich.com/photometry