1X pracovní roztok TBS pro Western Blotting
Tris-buffered saline (TBS) je vynikající promývací pufr pro mnoho typů imunoanalýz, jako jsou ELISA, imunohistochemie a Western bloty. Chcete-li připravit 1 l promývacího pufru TBS, přidejte 100 ml 10X TBS do 900 ml vody.
Tato kalkulačka umožňuje přesnou přípravu pracovního roztoku 1X TBS, ať už připravujete dostatečné množství pro jeden experiment nebo pro celou laboratoř. Zadejte požadovaný objem, klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT a tabulka se vyplní množstvím každé potřebné složky.
Koncentrace 1X roztoku:
- Tris: 20 mM
- NaCl: 150 mM
Kalkulátor receptů TBS
Další RECIPEČNÍ KALKULÁTORY PRO ZÁPADNÍ BLOTOVACÍ BUFERY A ŘEŠENÍ
Skladová řešení
- 4X SDS pufr pro načítání vzorků
- 10x fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (PBS)
- 10X Tris-Buffered Saline (TBS) Stock Solution
- Stock Components for Western Blot Stripping Solutions
Wash & amp; Blocking Buffers
- 1X Tris-Buffered Saline, 0,1% Tween® 20 Detergent (TBST)
- 1X fyziologický roztok s fosfátovým pufrem (PBS)
- 1X fyziologický roztok s fosfátovým pufrem, 0.1% Tween® 20 Detergent (PBST)
- Blokovací pufr pro netučné sušené mléko (NFDM)
- Blokovací pufr pro hovězí sérový albumin (BSA)
Strippingové roztoky