Merck
DomůPodporaKalkulačky a aplikace1X PBST pro Western Blotting
1X PBST pro Western Blotting
Fosfátový roztok (PBS) je izotonický roztok, který se používá v mnoha aplikacích biologického výzkumu. Chcete-li vyrobit 1 l 1X fosfátem pufrovaného fyziologického roztoku s detergentem Tween® (PBST), přidejte 100 ml 10X PBS a 1 ml detergentu Tween® do 900 ml vody. Tato receptura PBST obsahuje 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4 a 1,8 mM KH2PO4.
Tato kalkulačka receptur PBST umožňuje přesnou přípravu promývacího pufru pro libovolný mililitrový objem. Zadejte požadovaný objem, klikněte na tlačítko KALKULOVAT a tabulka se vyplní množstvím jednotlivých složek potřebných k přípravě tohoto běžného pufru používaného pro Western blotting a další imunoanalýzy.
Koncentrace roztoku PBST 1x:
  • NaCl: 137 mM
  • KCl: 2.7 mM
  • Na2HPO4: 10 mM
  • KH2PO4: 1,8 mM
  • Detergent Tween® 20: 0,1 % (w/v)
Kalkulátor receptů PBST