10X fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (PBS) pro blotování
Fosfátový roztok (PBS) je izotonický roztok, který se používá v mnoha aplikacích biologického výzkumu. Tato receptura 10x PBS obsahuje 1,37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na2HPO4 a 18 mM KH2PO4. Pro přípravu 1 l 10x základního roztoku PBS smíchejte 17,8 g Na2HPO4, 2. Směs se rozdělí na dvě části.4 g KH2PO4, 80 g NaCl, 2 g KCl a upravte konečný objem na 1 L.
Tato recepturní kalkulačka umožňuje přesnou přípravu 10X PBS pro libovolný milimetrový objem. Zadejte požadovaný objem, klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT a tabulka se vyplní množstvím jednotlivých potřebných složek.
Koncentrace 10X roztoku:
- NaCl: 1.37 M
- KCl: 27 mM
- Na2HPO4: 100 mM
- KH2PO4: 18 mM
Další kalkulačky pro západní BLOTTING BUFFERS &; ŘEŠENÍ
Řešení pro zásoby
- 4X SDS Sample Loading Buffer
- 10X Tris-Buffered Saline (TBS) Stock Solution
- Stock Components for Western Blot Stripping Solutions
Wash &; Blocking Buffers
- 1X Tris-Buffered Saline (TBS) Working Solution
- 1X Tris-Buffered Saline, 0,1% Tween® 20 Detergent (TBST)
- 1X PBS (Phosphate-Buffered Saline)
- 1X Phosphate-Buffered Saline, 0.1% Tween® 20 Detergent (PBST)
- Blokovací pufr pro netučné sušené mléko (NFDM)
- Blokovací pufr pro hovězí sérový albumin (BSA)
Strippingové roztoky