TBS 10X zásobní roztok pro Western Blots
Tris-buffered saline (TBS) je vynikající promývací pufr pro mnoho typů imunoanalýz. Chcete-li připravit 1 l 10násobného zásobního roztoku TBS, rozpusťte 24 g Tris a 88 g NaCl v 900 ml vody a poté upravte pH na 7,6 a konečný objem na 1 l.
Tato kalkulačka umožňuje přípravu 10násobného zásobního roztoku promývacího pufru TBS, ať už připravujete dostatek pro jeden experiment nebo pro celou laboratoř. Zadejte požadovaný objem a klikněte na tlačítko KALKULOVAT. Pravá strana tabulky se vyplní správnými množstvími jednotlivých činidel potřebnými pro požadovaný celkový konečný objem.
Koncentrace roztoku:
- Tris: 200 mM
- NaCl: 1500 mM
Další recepty pro západní zásobníky a řešení
Řešení pro zásobníky<./h3>
Wash &; Blocking Buffers
- 1X Tris-Buffered Saline (TBS) Working Solution
- 1X Tris-Buffered Saline, 0,1% Tween® 20 Detergent (TBST)
- Kalkulátor receptu na 1X fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (PBS)
- 1X fosfátem pufrovaný fyziologický roztok, 0.1% Tween® 20 Detergent (PBST)
- Blokovací pufr pro netučné sušené mléko (NFDM)
- Blokovací pufr pro hovězí sérový albumin (BSA)
Strippingové roztoky