Laboratorní koncentrační zařízení
Downstream analýzy vyžadují, aby proteiny, nukleové kyseliny, virové částice a další biomolekuly byly rozpouštěny ve své nativní formě v odpovídající koncentraci. Metody ultrafiltrace lze použít k šetrnému a účinnému zakoncentrování biologických nebo environmentálních vzorků odstraněním přebytečné kapaliny nebo pufru. K dispozici je řada ultrafiltračních zařízení pro rychlou koncentraci proteinů a dalších biomolekul s vysokou výtěžností.
- Centrifugální filtry pro koncentrování proteinů, protilátek a dalších biomolekul (< 0.5 ml - 70 ml objemu)
- Míchaná pro koncentrování velkoobjemových proteinů, protilátek, biologických a environmentálních vzorků (50 ml - 800 ml objemu).nbsp;objemů)
- Koncentrátory pro klinické vzorky pro koncentrování séra, plazmy, moči a dalších klinických vzorků
Products
Centrifugální filtrační zařízení pro koncentraci proteinů
Centrifugální ultrafiltrační zařízení využívají odstředivou sílu k jemnému prohánění rozpuštěných látek a kapalin přes polopropustnou membránu pro rychlou koncentraci proteinů, protilátek a dalších biomolekul v malých až středně velkých objemech vzorků.
Mikrocon® odstředivé filtry
Jednoduše a účinně koncentrujte a odsolujte roztoky peptidů, proteinů a genomové DNA pomocí nízko vazebných filtrů Ultracel.sup>® z regenerované celulózy (RC) nebo membránami Biomax® PES pomocí jakékoli odstředivky, která může přijmout 1.
- ≤ 0.5 ml objemu vzorku
- Typická výtěžnost >95 %, a to i u zředěných roztoků
- Reverzní odstřeďování pro maximalizaci výtěžnosti i u nejmenších vzorků
- Pohodlné skladování filtrátu nebo koncentrovaného vzorku ve standardní mikrofuge zkumavce
- Výtěžnost vzorku se může pohybovat až kolem 1 %.Koncentrační faktory až 100×
Odstředivé filtry Ultrafree®
Odstředivé filtry Ultrafreesup>®-MC a Ultrafree®-CL odstředivé filtry odstraňují částice a sraženiny z vodných vzorků a některých vzorků na bázi rozpouštědel. Tyto rychlé filtrační jednotky poskytují vysoce reprodukovatelný výkon pro obnovu vzorků.
- 0.5 ml - 2 ml objemu vzorku
- Clarifikace, filtrace a sterilizace roztoků proteinů a nukleových kyselin
- Vysoká výtěžnost membrán Durapore® (PVDF) a hydrofilních membrán PTFE
- Pět různých velikostí pórů od 0,1 do 5.0 µm
- Sterilní a nesterilní varianty
- Rychlá filtrace a vysoce reprodukovatelný výkon
Amicon®Ultracentrifugální proteinové koncentrátory
Amicon® Ultracentrifugální filtry poskytují rychlé zpracování vzorků a díky ultrafiltraci podporují vysokou výtěžnost vzorků, a to i u zředěných vzorků. Jedinečné vlastnosti odstředivých filtrů Amicon® Ultra umožňují nejrychlejší a nejúčinnější koncentraci pro citlivé následné aplikace.
- 0.Objem vzorku 5 ml - 15 ml
- >90% výtěžnost vzorku s nízkou vazbou membrány Ultracel® z regenerované celulózy (RC) a polypropylenového pouzdra
- /li>
- Krátká doba zpracování (10-30 minut)
- Technologie Deadstop zabraňuje odstřeďování do sucha
- Reverzní odstřeďování umožňuje maximalizovat výtěžnost proteinů, zejména u malých zředěných vzorků, bez zavádění chyb při pipetování
Centricon®Odstředivé filtry Plus-70
Ostředivý filtr Centricon® Plus-70 je určen pro rychlé zpracování vodných biologických roztoků v objemech od 15 do 70 ml. Filtry Centricon® zkoncentrují většinu 70 ml roztoků na 350 μl již za 25 minut. Vzorky jsou obvykle koncentrovány v rozmezí 50x až 200x, v závislosti na typu vzorku a výchozím objemu vzorku. Tyto jednotky jsou vhodnou alternativou k dialýze, lyofilizaci nebo srážecím technikám.
- 15 mL – 70 mL sample volumes
- >90% typical recovery
- Low hold-up volume
- Polypropylene housing minimizes binding
- Skutečný mrtvý bod zabraňuje roztočení do sucha
- Koncentrace a odsolování eluátů z chromatografických kolon
- Koncentrace monoklonálních protilátek
- Koncentrace monoklonálních protilátek Koncentrace proteinů nebo virů ze supernatantů kultur
- Koncentrace tkáňových homogenátů a buněčných lyzátů
Míchané buňky pro koncentraci velkého objemu vzorku
Míchané cely využívají tlakovou ultrafiltraci (pUF) při vysokých průtocích ke zpracování velkých objemů vzorků pro rychlou koncentraci proteinů, virových částic a dalších biologických a environmentálních vzorků.
Míchací cely Amicon®
Míchací cely Amicon® poskytují vysoké průtokové rychlosti s roztoky o koncentraci až 10 % makrosolut a jsou schopny rychlého zkoncentrování nebo odstranění soli s následným zkoncentrováním ve stejné jednotce. Pro koncentraci bílkovin se tlak plynu aplikuje přímo na ultrafiltrační celu. Rozpuštěné látky nad hranicí nominální molekulové hmotnosti membrány (NMWCO) jsou zadržovány v buňce, zatímco voda a rozpuštěné látky pod touto hranicí přecházejí do filtrátu a z buňky ven.
- Tři různé velikosti pro zpracování objemů od 50 ml do 400 ml, s volitelným externím zásobníkem o objemu 800 ml pro rozšíření kapacity
- Použití s materiály Ultracel® RC (regenerovaná celulóza), Biomax® PES (polyethersulfon) nebo Durapore
- sup>® PVDF membránami ultrafiltračními disky
- Koncentrujte, diafiltrujte a vyměňujte pufry pro roztoky makromolekul včetně proteinů, enzymů, protilátek a virů
- Šetrné magnetické míchání minimalizuje polarizaci koncentrace a denaturaci smykem.
- Všechny míchací cely lze autoklávovat
- Vysoké průtokové rychlosti s roztoky o koncentraci až 10 % makrosolutů
Míchací cely odolné proti rozpouštění
Míchaná cela Millipore® odolná vůči rozpouštědlům je vyrobena z nerezové oceli a borosilikátového skla pro aplikace vyžadující kompatibilitu s rozpouštědly. Je navržena tak, aby nabízela rychlou a účinnou metodu koncentrace nebo odsolování vzorků o objemu až 300 ml za vysokého tlaku.
- Objem vzorku 75 ml - 300 ml
- Pro aplikace odsolování, čištění a koncentrování proteinů s použitím organických rozpouštědel
- Válec z borosilikátového skla a součásti z PTFE pro širokou kompatibilitu
- Autoklávovatelný s vloženou membránou
- Otvírání horní desky umožňuje přístup k obsahu bez nutnosti demontáže
- Přístup k membráně /li>
- Málo součástí pro snadné čištění a montáž
Koncentrace klinických vzorků
Centrifree® odstředivé filtry
Filtr Centrifree® byl navržen s ohledem na klinické laboratoře. Tato zařízení rychle a účinně oddělují volné mikrosoluty od mikrosolutů vázaných na bílkoviny v malých objemech (0,15-1,0 ml) séra, plazmy a dalších biologických vzorků pomocí ultrafiltrace. K přesnému rozdělení dochází během několika minut bez ředění, změny fyziologického pH, složení iontů nebo koncentrace nevázaného mikrosolutu. Tato zařízení obsahují hydrofilní membrány s nízkou adsorpcí a O-kroužky bez změkčovadel, které zajišťují vynikající výtěžnost.
- 0,15 ml - 1.0 ml objemu vzorku
- Oddělení volného a vázaného mikrosolutu v séru, plazmě a dalších biologických vzorcích
- Stanovení volných terapeutických léčiv, testosteronu, tyroxinu atd.
- Studie vazby
- Vyšetřování nových léčiv
- Deproteinizace
Statické koncentrátory Minicon® pro klinické vzorky
Koncentrátory Minicon® jsou nesterilní, jednorázová, vícejamková ultrafiltrační zařízení určená ke koncentraci makromolekul v klinických vzorcích, jako je moč, mozkomíšní mok (CSF) nebo jiné biologické roztoky. Koncentrátory, které nevyžadují žádné další vybavení a mohou být provozovány bez obsluhy, používají výzkumní pracovníci a klinické laboratoře po celém světě jako přípravný krok ke zvýšení citlivosti následných testů.
- 2.Objem klinického vzorku 5 ml - 5 ml
- Koncentrace moči a mozkomíšního moku k zesílení proteinů, které indikují abnormální nebo patologické stavy před analýzou elektroforézou nebo imunoelektroforézou (např, Bence Jonesovy proteiny v moči)
- Statický koncentrátor, který nevyžaduje žádné příslušenství
- Absorbent vytahuje rozpouštědlo a soli přes ultrafiltr a koncentruje vzorek