Merck
DomůProduktyProtein BiologyProtein Sample PrepLaboratorní zařízení pro dialýzu a diafiltraci
Laboratorní zařízení pro dialýzu a diafiltraci
Každý proteinový přípravek je jedinečný. Dopřejte svému přípravku speciální zacházení, které si zaslouží, pomocí dokonale zkonstruovaného zařízení pro dialýzu nebo diafiltraci. Naše nástroje byly navrženy tak, aby šetrně zpracovávaly vzorky a zároveň zabraňovaly srážení nebo nadměrné koncentraci. Najděte si ideální produkt z naší nabídky dialyzátorů a diafiltračních zařízení které rychle a účinně odsolují, vyměňují pufry a odstraňují kontaminanty a nečistoty z proteinových a jiných biomolekulárních vzorků. 
Dialyzátory se při výměně pufru a odsolování spoléhají na pasivní difúzi umístěním dialyzátoru do lázně nebo zásobníku naplněného výměnným pufrem. Diafiltrace je technika, která k výměně pufru využívá ultrafiltraci, při níž se odstraňují soli a mikrosoluty v procesu zvaném "vymývání".  
V obou procesech se separace dosahuje selektivní difuzí přes porézní polopropustnou membránu, která umožňuje prostup malých molekul, včetně rozpouštědel, solí a malých metabolitů, zatímco blokuje průchod větších molekul, jako jsou proteiny. 
  • Dialyzátory se doporučují pro dialýzu v malém až středním měřítku (10 µl - 15 ml objemu vzorku).  
  • Centrifugální ultrafiltrační zařízení využívají odstředivý tlak k jemnému prohánění rozpuštěných látek membránou pro diafiltraci biologických vzorků o objemu od 0,5 ml - 15 ml.  
  • Pro větší objemy vzorků, stirred cells lze použít pro kontinuální diafiltraci biologických a environmentálních vzorků až do objemu 400 ml, s volitelným externím zásobníkem o objemu 800 ml pro rozšíření kapacity.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Dialyzátory
Dialyzátory D-Tube™ snadno a šetrně dialyzují vzorky proteinů nebo nukleových kyselin. Tato zařízení jsou vybavena dialyzačními membránovými okénky ve formátu uzavřené odstředivé zkumavky, která umožňují účinnou výměnu pufru pro odstranění močoviny, detergentů, soli a dalších mikrosolutů. Dialyzátory D-Tube™ jsou navrženy s dvojitou membránou a rozprostírají vzorek na velkou plochu, takže dialýza je dokončena za 2-5 hodin.
  • Snadno ovladatelné dialyzátory pro výměnu pufru a odstranění močoviny a detergentů
  • Nabízí se v několika velikostech, včetně Mini (10-250 µl), Midi (50-800 µl), Midi (50-800 µl), Midi (10-250 µl) a Midi (50-800 µl).L), Maxi (100 µl - 3 ml) a Mega (10, 15 nebo 20 ml)
  • Konstrukce odolná proti úniku - nejsou nutné žádné svorky ani uzly
  • K nakládání nebo odebírání vzorků není nutná stříkačka. Stačí vzorek načíst standardní pipetovou špičkou
  • Šroubovací uzávěr pro snadné otevírání a zavírání
  • Vysoká výtěžnost objemu vzorku (>90 %)
Amicon® Odstředivá ultrafiltrační zařízení
Amicon® odstředivé filtry Ultra umožňují rychlé odsolování, výměnu pufrů a diafiltraci 0.5 ml -15 ml objemu vzorku s vysokou výtěžností vzorku. Odstředivky Amicon® Ultra používají membrány z regenerované celulózy (RC) Ultracel® pro šetrnou ultrafiltraci a jsou nabízeny s nominálními limity molekulové hmotnosti (NMWL) 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa a 100 kDa.
  • Malá a střední ultrafiltrace pro 0.1 ml - 15 ml objemu vzorku
  • Membrána s nízkou vazností a polypropylenové pouzdro pro >90% výtěžnost vzorku
  • Ultra rychlé zpracování vzorku již za 10 minut
  • Kompatibilní s různými organickými rozpouštědly a vodnými roztoky, pH 1 až 9
Míchané buňky
Míchané buňky využívají tlakovou ultrafiltraci (pUF) při vysokých průtocích ke zpracování velkých objemů vzorků pro rychlou diafiltraci a výměnu pufrů. Tlak plynu je pro filtraci aplikován přímo na buňku.
Amicon® míchané buňky:
  • Nabízí se ve třech různých velikostech pro zpracování objemů od 50 ml do 400 ml s volitelným externím zásobníkem o objemu 800 ml pro rozšíření kapacity
  • Šetrné zpracování vzorků pomocí magnetického míchání pro minimalizaci polarizace a denaturace smykem
  • Vysoké průtoky pro rychlou diafiltraci
  • Použitelné a sterilní v autoklávu
Míchaná cela odolná proti rozpouštění:
  • Navrženo pro aplikace vyžadující kompatibilitu s rozpouštědly
  • Válec z borosilikátového skla a součásti z PTFE pro širokou kompatibilitu
  • Autoklávovatelný s membránou na místě
  • Otvírání horní desky umožňuje přístup k obsahu bez nutnosti demontáže
  • Málo součástí pro snadnější čištění a montáž
Diskové membrány pro míchané cely
Diskové membrány jsou určeny k použití s míchanými celami pro výměnu pufru, odsolování a diafiltraci. Ultrafiltrační diskové membrány jsou k dispozici v provedení Ultracel® regenerovaná celulóza a Biomax® polyethersulvon (PES). Tyto membrány jsou k dispozici v řadě různých velikostí a průměrů pórů.
  • Ultracel® regenerované celulózové ultrafiltrační membrány se doporučují pro zahušťování nebo odsolování zředěných roztoků. Hydrofilní, těsná mikrostruktura membrán Ultracel® zajišťuje nejvyšší možnou retenci s nejnižší možnou adsorpcí bílkovin, DNA nebo jiných makromolekul.
  • Biomax® PES ultrafiltrační membrány se doporučují ke koncentraci nebo odsolování větších objemů koncentrovanějších vzorků, jako je sérum, plazma nebo kondicionovaná média tkáňových kultur.