Zadržování buněk
Rostoucí tlak na zvyšování produktivity a snižování výrobních nákladů při současném zvyšování flexibility vede k obnovení zájmu o perfuzi. Perfuzní operace poskytují buněčné kultury s vysokou hustotou, které snižují zátěž spojenou se zpracováním velkých objemů výrobních bioreaktorů. Perfúze zvyšuje vaši výrobní flexibilitu tím, že poskytuje vyšší objemovou produktivitu a konzistentnější kvalitu produktů při nižších kapitálových investicích.
Zvyšte hustotu buněk, produktivitu a flexibilitu
Dosáhněte výrazně vyšší hustoty životaschopných buněk a zároveň zlepšete svou produktivitu a výrobní flexibilitu s řešením Celllicon® Cell Retention Solution. V kombinaci s vaším bioreaktoremintenzivňuje váš upstream tím, že průběžně odstraňuje spotřebované médium a šetrně zachovává vysoký počet životaschopných buněk. Zvýšené nároky delších perfuzních cyklů jsou snadno splněny, což přináší vysokou propustnost a úroveň řízení procesu, kterou potřebujete.
Přečtěte si, jak vám intenzifikace semenného řetězce pomocí řešení Cellicon® Cell Retention Solution může pomoci dosáhnout vyšší hustoty buněk, zkrátit dobu zpracování a počet kroků pro větší výrobní flexibilitu a výtěžnost. Zjistěte, jak snadná je integrace do vašeho předřazeného perfuzního procesu.
Související produkty
Klíčové výhody řešení Cellicon® pro zadržování buněk
- Umožňuje perfuzní procesy k dosažení vyšší hustoty buněk
- Spolehlivý a reprodukovatelný výkon <.li>Vysoká propustnost a nízké znečištění
- Komplexní monitorování a přesná kontrola
- Předvídatelné lineární škálování od stolního až po výrobní měřítko
- Snadné použití a instalace
Laboratorní roztok Cellicon® Cell Retention Solution .se skládá z Cellicon® ploché filtrační sestavy na jedno použití a řídicí jednotky, které jsou navrženy tak, aby splňovaly vaše perfundované potřeby. Řídicí jednotka zobrazuje intuitivní schéma potrubí a přístrojů (P&ID), které uživatelům umožňuje okamžitou vizualizaci všech parametrů procesu. Toto řešení v laboratorním měřítku se ideálně hodí pro váš vývoj procesu, rozšiřování a snižování měřítka.
Řešení pro zadržování buněk v procesním měřítku Cellicon® zahrnuje zařízení Cellicon<.sup>® filtrační sestavu a systém pro zadržování buněk Mobius® s řídicím softwarem Bio4C ACE™. Toto snadno použitelné řešení, které je k dispozici ve velikostech 50, 200, 500, 1000 a 2000 l, zajišťuje předvídatelný výkon a lineární škálovatelnost. Řídicí software Bio4C ACE™ umožňuje manuální zpracování i automatizované zpracování pomocí receptur; software usnadňuje dodržování předpisů 21 CFR Part 11 a EudraLex Volume 4 Annex 11 pro potřeby klinických a komerčních procesů. Toto řešení lze snadno připojit k jakémukoli bioreaktoru: všechny sestavy filtrů Cellicon® lze přivařit k jakémukoli vaku bioreaktoru a máte také možnost použít aseptické konektory.
Související zdroje produktů
- Data Sheet: Cellicon® Filter and Controller
The benchtop Cellicon™ Perfusion Solution is designed to meet your perfused seed train challenges. It consists of a controller and a flat sheet cell retention filter with a single-use assembly running in tangential flow filtration mode. This easy-to-use solution increases perfusion process efficiency and provides real-time monitoring and control for reliable and consistent performance.
- Data Sheet: Cellicon® Cell Retention Solution for Process Scale
Embark on a journey of discovery as you delve into a wealth of technical insights and specifications, gaining a comprehensive understanding of the product's vast capabilities and unlocking its limitless potential.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares the process economics of an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device
- Performance Guide: Cellicon® Perfusion Solution
Process Recommendations and Scalability Strategies for Optimization of Perfusion Cell Culture with the Cellicon® Cell Retention Solution
- Application Note: Evaluation of Novel Cell Retention Technology and Cell Culture Media for N-1 Perfused Seed Train
This study was designed to evaluate new technologies and explore the benefits of process intensification in an N-1 perfusion application. It used the Cellicon™ perfusion filter and controller, as well as the Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium during cell expansion. The products were evaluated based on the metrics of cell growth, viability, titer, nutrient quantities, and product quality.
- Data Sheet: Bio4C ACE™ Control Software
This data sheet outlines the features and benefits of Bio4C ACE™ software.
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
In this white paper, we explore perfusion processes and how they are becoming a viable solution that can be used to address today’s processing challenges by increasing speed, reducing plant footprint, and improving productivity without compromising product quality.
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
This white paper describes process modeling and comparison of process economics for a conventional upstream process and three perfused seed train alternatives in combination with either a conventional fed-batch bioreactor or high-seed fed-batch bioreactor.