Spotřební materiál, média a nástroje pro testování sterility
Zkoušky sterility jsou nezbytnou součástí validace výrobků vyráběných podle SVP, které mají být sterilní. Falešně negativní výsledky by mohly vést k uvolnění kontaminovaných výrobků, zatímco falešně pozitivní výsledky by mohly vést ke zdlouhavému a nákladnému vyšetřování. Mějte důvěru ve výsledky testů sterility díky našemu rozsáhlému portfoliu řešení pro kontrolu kvality, na které se můžete spolehnout, pokud jde o shodu s předpisy, např. s USP, Evropským lékopisem a Japonským lékopisem.
Products
Systém Steritest® pro testování sterility
Konfigurujte si systém Steritest® tak, aby vyhovoval vašim potřebám v oblasti vzorků, balení a kontrolovaného testovacího prostředí.
Naše portfolio, které nabízí pracovní postup testování plně vyhovující předpisům (USP <71>, EU Pharmacopoeia < 2.6.1> a JP Pharmacopoeia <4.06>) zahrnuje:
- Pumpy a příslušenství pro testování stálosti
- Membránová filtrační zařízení
- Kultivační média, oplachové tekutiny a rozpouštědla
- Metodu přímé inokulace
MILLIFLEX® RAPID SYSTEM PRO RYCHLÉ ZKOUŠENÍ STERILITY
Systém Milliflex® Rapid System 2.0 je automatizované řešení pro rychlou detekci, zobrazování a kvantifikaci životaschopných mikrobiálních kontaminantů ve filtrovatelných vzorcích v průběhu výrobního procesu. Jeho nejmodernější technologie založená na ATP a vysoce citlivá detekční kamera umožňují systému Milliflex® Rapid System 2.0 poskytovat výsledky sterility do 5 dnů namísto tradičních 14 dnů, což vede k rychlejším nápravným opatřením v případě kontaminace.
Přístroje pro testování sterility
Minimalizuje riziko falešně pozitivních a falešně negativních výsledků, Jednotka Steritest® NEO se osvědčila jako nejspolehlivější filtrační zařízení dostupné na trhu.
Testování sterility kultivačních médií a tekutin
Naše Membránová kultivační média a oplachové tekutiny pro testování sterility jsou formulovány a testovány tak, aby splňovaly mezinárodní normy. Poskytují nejvyšší úroveň kvality a jistoty testování.
Pumpy pro testování sterility
Naše Čerpadla Steritest® Symbio jsou navržena tak, aby se dokonale integrovala do všech testovacích prostředí. Urychlí a zefektivní váš pracovní postup a maximalizují bezpečnost, jistotu a pohodlí.
Příslušenství pro testování sterility
Příslušenství Příslušenství Symbio® Steritest je navrženo tak, aby vám usnadnilo každodenní pracovní rutinu při testování sterility. Pro řešení vašich speciálních požadavků je k dispozici příslušenství pro různé konfigurace balení léčiv.
Metoda přímé inokulace
Testování sterility nefiltrovatelných vzorků, splňující vaše různé přímá inokulační metoda požadavky.
Metoda rychlého testování sterility
Metoda Milliflex® Rapid System 2.0 se osvědčil při rychlém testování sterility, které provádí Centrum pro hodnocení a výzkum biologických léčiv FDA jako rychlejší test sterility pro identifikaci mikrobiální kontaminace biologických látek.
Související zdroje
- Datasheet: Steritest® Symbio Pump and Accessories
Speed up your workflow with our Steritest™ Symbio Pumps and accessories, maximizing safety, confidence, and convenience, making reliable sterility testing even easier.
- Datasheet: Milliflex® Rapid System
Our automated solution rapidly and accurately detects and enumerates microorganisms.
- Datasheet: Steritest® Culture Media and Fluids
Our easy-to-use, reliable, and sterile products come in multiple configurations and volumes, ensuring accurate sterility testing.
- Article: Sterility Testing of Products with Antimicrobial Properties
Sterility testing of products with antimicrobial properties and how to prevent false negative results.
- Article: Sterility Testing of Products to be Diluted in Isopropyl Myristate
Complete solution for the most secure and reliable sterility testing.
- Poster: Complete Solutions for Complete Confidence with the Steritest® System
Complete solution for the most secure and reliable sterility testing.
- Brochure: Sterility Testing Complete Portfolio
Our large variety of devices and pumps help you stay compliant with membrane filtration or direct inoculation methods.
- Datasheet: Our Services portfolio supporting the Steritest™ family
Discover our full range of professional and best-in-class Services related to our Steritest™ family.