Platinové katalyzátory
Poskytujeme účinné platinové katalyzátory, např. oxid platičitý, nazývaný také Adamsův katalyzátor, používaný pro hydrogenaci různých funkčních skupin a dehydrogenaci v organické syntéze. Během reakce vzniká platinová čerň, aktivní Pt katalyzátor. Použití platinové katalýzy na alkynech vede k syn-adici za vzniku cis-alkenu. Mezi dvě nejdůležitější transformace využívající platinové katalyzátory patří hydrogenace nitrosloučenin na aminy a ketonů na alkoholy. Pozoruhodné je, že redukce alkenů lze provádět pomocí Pt katalyzátoru Adams′ v přítomnosti nitroskupin bez redukce nitroskupiny. Platinové katalyzátory se upřednostňují před palladiovými katalyzátory, aby se minimalizovala hydrogenolýza při redukci nitrosloučenin na aminy. Tento Pt katalyzátor se také používá pro hydrogenolýzu esterů fenylfosfátu, což je reakce, která s palladiovými katalyzátory neprobíhá.