Merck
S9133
Sigma-Aldrich
Sodium selenite
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyma:
Disodium salt of selenous acid, disodium selenite
About This Item
Lineární vzorec:
Na2SeO3
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
172.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Assay:
≥97.0%
Form:
lyophilized powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥97.0%
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium selenite has been used:
  • as a supplement in human embryonic stem cell (hESF-9a) medium
  • used as a supplement in Dulbecco minimal essential medium for turbot embryo culture
  • in transition medium for protein analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium selenite
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)