Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení
Výstrahy o nebezpečí
Existuje 72 jednotlivých a 17 kombinovaných výstrah o nebezpečí - těm je přiřazen jedinečný alfanumerický kód, který se skládá z jednoho písmene a tří čísel, a to následujícím způsobem:
- písmeno "H" (pro "standardní větu o nebezpečnosti");
- číslo označující typ nebezpečnosti takto:
- "2" pro fyzikální nebezpečnost
- "3" pro nebezpečnost pro zdraví
- "4" pro nebezpečnost pro životní prostředí
- dvě čísla odpovídající pořadovému číslování nebezpečnosti vyplývající z vnitřních vlastností látky nebo směsi, jako jsou výbušné vlastnosti (kódy 200 až 210), hořlavost (kódy 220 až 230) atd.
Tabulka standardních vět o nebezpečnosti
Precautionary Statements
Existuje 116 individuálních a 33 kombinovaných preventivních pokynů - těm je přiřazen jedinečný alfanumerický kód, který se skládá z jednoho písmene a tří čísel, a to následujícím způsobem:
- písmeno "P" (pro "preventivní prohlášení");
- jedno číslo označující typ preventivního prohlášení takto:
- "1" pro obecná preventivní prohlášení
- "2" pro preventivní prohlášení
- "3" pro preventivní prohlášení o reakci
- "4" pro preventivní pokyny pro skladování
- "5" pro preventivní pokyny pro likvidaci
- dvě čísla (odpovídající pořadovému číslování preventivních pokynů)
Tabulka s prohlášením o předběžné opatrnosti
Piktogramy a kódy nebezpečnosti
V porovnání se současným systémem EU jsou nejvýraznější změnou piktogramy (dříve: symboly nebezpečnosti). Zatímco většina piktogramů GHS má ekvivalent ve starém systému, zcela nové jsou piktogramy GHS 04, GHS 07 a GHS 08.
Systém GHS je postaven na 16 fyzikálních, 10 zdravotních a 3 environmentálních třídách nebezpečnosti a zahrnuje tyto komunikační prvky:
9 Graf piktogramů