Merck
PP0540
Sigma-Aldrich
GlycoProfile β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
Synonyma:
β-Elimination Glycan Kit, Glycan Removal Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
(O-linked)
Quality Level
storage temp.
room temp
Application
The GlycoProfile β-Elimination kit contains a novel non-reducing reagent to efficiently and specifically remove O-linked carbohydrates from glycoproteins with minimal protein or glycan destruction. Consequently, additional downstream proteomics and glycomic analyses may be employed.
Quantity
The kit includes the reagents and techware for O-deglycosylation of up to 24 samples (200 uL at 1-10 ug/uL of glycoprotein per sample).
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • Centrifugal Filter Unit
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.0 °F - closed cup
flash_point_c
27.79 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)