Merck
P8296
Sigma-Aldrich
5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt
≥75% (HPLC)
Synonyma:
α-D-Ribosyl diphosphate 5-phosphate pentasodium salt, 5-Phospho-α-D-ribosyl diphosphate, 5-Phosphoribosyl 1-pyrophosphate pentasodium salt, P-Rib-PP, PRPP pentasodium salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8Na5O14P3
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
499.98
Beilstein/REAXYS Number:
6043637
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
impurities
<18% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
Application
Pentasodium salt has been used in a study to assess the relationship between the muscarinic receptor cationic current and internal calcium in guinea-pig jejunal smooth muscle cells. It has also been used in a study to investigate inhibitors of the bacterial cell wall biosynthesis of the enzyme Mur D.
Substrates
Substrate for phosphoribosyltransferases in the synthesis of nucleotides.
Analysis Note
Purity ≥ 75% based on an assay system using orotidine-5′-phosphate pyrophosphorylase and orotidine-5′-phosphate decarboxylase mixed enzymes.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)