Merck
L3885
Sigma-Aldrich
Succinyl-Concanavalin A
lyophilized powder
Synonyma:
Succ-Con A
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
lyophilized powder
Quality Level
composition
Protein, ~90% E1%/280
storage temp.
−20°C
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Packaging
Packaged based on protein content.
Quality
Highly purified.
Physical form
Contains sodium phosphate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)