L1394
Lectin from Triticum vulgaris (wheat)
agarose conjugate, saline suspension
Synonyma:
WGA, Wheat germ agglutinin
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliconjugate
agarose conjugate
Quality Level
form
saline suspension
extent of labeling
~6 mg per mL
matrix
4% agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
particle size
45-165 μm
capacity
≥0.5 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Application
Used for the purification of glycoproteins containing (D-N-acetylglucosamine)2 or N-acetylneuraminic acid.
Biochem/physiol Actions
WGA is not blood group specific but has an affinity for N-acetyl-β-D-glucosaminyl residues and N-acetyl-β-D-glucosamine oligomers. WGA contains no protein-bound carbohydrate.
Physical form
Suspension in 0.9% NaCl containing 15 mM Sodium azide.
Preparation Note
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?