R0278
RIPA Buffer
Synonyma:
Radioimmunoprecipitation assay buffer
description
protease free
Quality Level
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
pkg of 500 mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
color
colorless
pH
7.8-8.2 (25 °C, 1 ×)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Fibroblast-based deep phenotyping of the peripheral tissue, which facilitates the mechanistic disease stratification in sporadic Parkinson′s disease (sPD).
- Demonstrating the inhibition of oxidative phosphorylation (OXPHOS), which can activate the mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL)-dependent necroptosis in human lung epithelial cells.
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RIPA Buffer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?