Merck
58448
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanol
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Synonyma:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2OH
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
74.12
Beilstein/REAXYS Number:
1730878
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Grade:
Molecular Biology
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
108 °C (lit.)
Vapor pressure:
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
10.6 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C3H7CHO)
≤0.01% aldehyde (as C3H7CHO)
≤0.01% ketone (as CH3COCH3)
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CC(C)CO
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.06
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Butanol concentration of DNA
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)