Merck
46043
Sigma-Aldrich
Ethidium homodimer
suitable for fluorescence, ~90% (HPCE)
Synonyma:
EtDi, EthD-1
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C46H50Cl4N8
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
856.75
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161505
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
~90% (HPCE)
Quality Level
form
solid
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
fluorescence
λex 493 nm in H2O
λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium homodimer (EtDi, EthD-1) is used as a staining dye for ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA. EthD-1 does not cross intact/viable cell membranes and can be used to test cell viability.
Staining dye for ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA. It will not cross intact cell membranes and can be used to test cell viability.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for the fluorimetric detection of nucleic acids
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethidium homodimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)