24381C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture)
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as amplification and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21 and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells. The medium has been optimized to get excellent growth and productivity for the rhabdovirus-free Sf-RVN™ Insect Cell Line(Sf9). Together those products form the Sf-RVN™ Platform. The formulation is chemically defined, animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
Quantity
Formulated to contain 31.7 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)