Merck
83353
Sigma-Aldrich
Mercury(II) bromide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (precipitation titration)
Synonyma:
Mercuric bromide
About This Item
Lineární vzorec:
HgBr2
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
360.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Assay:
≥99.0% (precipitation titration)
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 136.5 °C)
assay
≥99.0% (precipitation titration)
form
powder or crystals
ign. residue (after reduction)
≤0.02%
bp
322 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
General description
Mercury(II) bromide (HgBr2) affords 1:1 adducts on reaction with N,N,N′,N′- tetramethyl-o-phenylenediamine (o-Me2N.C6H4.NMe2). Single-crystal X-ray diffraction studies of these adducts have been reported.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)