538132
2-Methyl-1-propanol
99.5%
Synonyma:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
8.8 mmHg ( 0 °C)
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
10.6 %
impurities
≤0.05% (water)
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubility
water: miscible 70 g/L at 20 °C
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?