Merck
294829
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanol
anhydrous, 99.5%
Synonyma:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2OH
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
74.12
Beilstein/REAXYS Number:
1730878
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade:
anhydrous
Assay:
99.5%
Bp:
108 °C (lit.)
Vapor pressure:
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
10.6 %
impurities
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Isobutyl alcohol is a water-soluble aliphatic alcohol that is widely used as a solvent in organic synthesis. It is used in the preparation of vanadium phosphate catalysts for the efficient dehydration of xylose into furfural and selective oxidation of n-butane to maleic anhydride.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)