Merck
188079
Supelco
Anolyte for coulometric Karl Fischer Titration without diaphragm Aquastar®
Synonyma:
Karl Fischer Anolyte Solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
diaphragm (No)
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
transition temp
flash point 12.5 °C
suitability
passes test for application
storage temp.
15-25°C
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
54.5 °F
flash_point_c
12.5 °C