Merck
1.88021
Supelco
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Synonyma:
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
transition temp
flash point 9 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Application test: passes test
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C