Merck
1.88010
Supelco
Titrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Product Name
Titrant 5, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
5 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
transition temp
flash point <21 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Efficiency: ≥ 5.0
Other Notes
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - (Methanol)
flash_point_c
9.7 °C - (Methanol)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)