Merck
1.88008
Supelco
CombiSolvent
methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
Synonyma:
Solvent Combination
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)